Conjuntos descartáveis
Conjuntos de bolsas
Mobius® 2D e 3D
Nossos conjuntos Mobius® 2D e 3D oferecem soluções eficientes e escaláveis para o gerenciamento de fluidos em bioprocessos, desde a preparação de meios e tampões até aplicações de enchimento final. Com uma gama completa de soluções padrão e personalizadas, em vários níveis de certificação, você obtém maior flexibilidade, mobilidade e suporte para suas tecnologias descartáveis. Nossos conjuntos e soluções são projetados para reduzir erros do operador e riscos do processo, ao mesmo tempo em que melhoram a eficiência.
- Os conjuntos Mobius® Standard 2D são esterilizados e prontos para uso em uma ampla gama de aplicações.
- Os conjuntos Mobius® Standard 3D Drum apresentam filmes Pureflex™ e são esterilizados e prontos para uso em aplicações de armazenamento ou processamento de fluidos.
- As montagens Mobius® Standard 3D Bin são feitas com filme Ultimus® ou filmes Pureflex™, apresentam nossa técnica EZ Fold e são projetadas para fácil implantação para transporte e armazenamento.
- Os conjuntos Mobius® 2D Freeze para transporte e armazenamento de líquidos congelados são fabricados com nosso filme PureFlex™ e testados quanto à integridade com hélio para garantir a integridade em temperaturas de até -80 °C.
Visão geral da seção
Os conjuntos Mobius® Essential são conjuntos padrão, prontos para uso, simples, de bolsas e tubos para bioprocessos. Esses conjuntos plug-and-play são fabricados com nosso comprovado filme PureFlex™ e estão disponíveis em bolsas 2D (1–50 L), bolsas 3D (100–200 L) e conjuntos de tubos para bioprocessos. Esses conjuntos padrão são facilmente integrados aos seus processos atuais, proporcionando um caminho direto para a ampliação para nossos conjuntos Mobius® MyWay com filme PureFlex™.
- Elimine o tempo de espera para projeto e fabricação
- Tamanhos de 1 L a 200 L que podem ser facilmente ampliados para conjuntos premium no programa Mobius® MyWay
Precisa de ajuda para encontrar os conjuntos Mobius® Essential adequados às suas necessidades de processamento? Preencha um breve formulário para entrar em contato com nosso especialista em produtos descartáveis hoje mesmo.
Mobius® MyWay – Opções para atender às suas necessidades de fornecimento
O Mobius® MyWay é um programa abrangente de três níveis, projetado para promover um equilíbrio entre prazos de entrega de produtos descartáveis e flexibilidade de design, ao mesmo tempo em que aumenta a segurança do fornecimento. O Mobius® MyWay permite que você tenha a flexibilidade de solicitar conjuntos padrão e configuráveis “adequados à finalidade”, sem deixar de receber os benefícios do suporte à documentação e dados extraíveis em prazos de entrega reduzidos. Nossa abordagem exclusiva reduz a carga e o custo do gerenciamento de consumíveis, aumenta a transparência do fornecimento e melhora a segurança.
Ações Mobius®
Mobius® Select
Mobius® Choice
Conjuntos padrão
prontos para uso
Conjuntos configurados sob encomenda, utilizando uma biblioteca de componentes pré-qualificados
Soluções altamente personalizadas
Certificação e testes de liberação de conjuntos Mobius®
As montagens Mobius® estão disponíveis em vários níveis de certificação. A certificação de uma montagem baseia-se na qualificação dos componentes da montagem, no nível de testes de vazamento realizados durante a fabricação e nos testes realizados no lote de montagem após a fabricação. O nível de certificação também afeta a vida útil e as alegações de esterilidade feitas para a montagem.
Teste de liberação de fabricação de integridade de hélio para maior garantia de integridade
Os conjuntos Mobius® de uso único* também podem ser testados com um teste de liberação de fabricação de integridade de hélio. Nosso teste de integridade de hélio é validado para detectar defeitos tão pequenos quanto 2 µm e foi projetado para testar todo o conjunto de uso único, incluindo tubos e pontos de conexão. Incorporar o teste de integridade de hélio à sua estratégia de garantia de integridade reduz o risco de vazamentos ou entrada de micróbios em seu processo de fabricação.
* Os conjuntos Mobius® para o teste de integridade com hélio estão sujeitos às regras do espaço de projeto. Consulte os detalhes na ficha técnica do teste com hélio.
| Nível de certificação | Prazo de validade | Esterilidade | USP <85> Endotoxinas, USP <788> Partículas subvisíveis | Teste de vazamento | USP <88> Reatividade biológica in vivo (Classe VI), USP <661> Testes físico-químicos |
|---|---|---|---|---|---|
| OURO + HÉLIO | 2 anos | Esterilizado usando um nível validado de irradiação gama de 25-40 kGy | 1 conjunto por lote testado, após irradiação gama | 100% de integridade do hélio da montagem testada | Pós-irradiação gama |
| OURO | 2 anos | Esterilizado usando um nível validado de irradiação gama de 25-40 kGy | 1 montagem por lote testada, pós-irradiação gama | 100% das montagens testadas quanto a vazamentos | Pós-irradiação gama |
| PRATA | 2 anos | Esterilizado usando um nível validado de irradiação gama de 25-40 kGy | Revisão trimestral dos resultados, pós-irradiação gama | Testes durante o processo | Pós-irradiação gama |
| BRONZE | Sem reclamações | Exposição a um nível de irradiação gama de 25-40 kGy | Nenhum teste realizado | Não foram realizados testes | Pré-irradiação gama |
| BÁSICO | Sem alegações | Não esterilizado | Não foram realizados testes | Testes durante o processo | Irradiação pré-gama |
Nosso filme Ultimus® foi projetado para oferecer robustez e durabilidade superiores em processos de grande volume, graças a uma estrutura de nylon tecido exclusiva. A camada de contato com fluidos é livre de origem animal, com baixo teor de extratáveis, e promove o crescimento celular saudável, pois não contém Irgafos® 168.
Nossas películas PureFlex™ são utilizadas na construção de conjuntos de bolsas Mobius® 2D e 3D descartáveis. Tanto as películas PureFlex™ quanto as PureFlex™ Plus consistem em uma única camada de contato com fluidos com baixo perfil de extratáveis, materiais quimicamente resistentes e zero componentes de origem animal, oferecendo a flexibilidade e a robustez necessárias em todos os seus processos de fabricação descartáveis.
Tem alguma dúvida sobre o filme Ultimus®? Entre em contato com nossos especialistas técnicos.
Os conjuntos descartáveis Mobius® são suportados pelo Programa Emprove® – A maneira inteligente de dominar a conformidade e o controle
Complementando nosso portfólio de produtos, o Programa Emprove® oferece acesso conveniente a informações técnicas, regulatórias e de fornecimento confiáveis nos Dossiers Emprove® para apoiar sua avaliação contínua de riscos. Nosso Dossiê de Qualificação Avançada é personalizado com informações específicas para sua montagem descartável.
Mitigação de riscos em bioprocessos
Com uma rede global de especialistas em desenvolvimento de vendas e engenheiros, podemos ajudá-lo com demonstração, projeto e implementação de sistemas, simulação de processos em escala real e estudos de viabilidade, bem como estudos de validação e documentação, com o apoio dos serviços de validação da Millipore®.
Recursos relacionados
- Application Note: Deviron® Detergents for Viral Inactivation
Deviron® C16 and Deviron® 13-S9 Detergents for Solvent/Detergent Viral Inactivation of Plasma in Mobius® Single-Use Containers
- Brochure: Single-use Fluid Management
2D & 3D assemblies, filtration, storage, and transportation solutions
- Application Note: Higher Volume Processing Using Natrix® Q Device
This application note describes a series of tests to assess performance of a Mobius® tubing assembly containing two Natrix® Q Process 600 devices manifolded in parallel.
- White Paper: The Role of BPOG Extractables Data in the Effective Adoption of Single-use Systems
Single-use systems are increasingly popular in biomanufacturing. Their adoption offers numerous advantages for greater efficiency and productivity in applications such as final filtration, mixing and aseptic connections.
- Technical Brief: Shipping Qualification of Mobius® Large Liquid Transportation according to ISTA
Safe and efficient transportation of your large bulk liquid substances is critical. These liquids could include sterile water, buffers, media, intermediates, bulk drug substances and final drug products. Therefore, we completed an extensive ISTA shipping validation to provide the safest transportation for your critical bulk liquids.
- White Paper: Single-Use Upstream Processing: Ultimus® Film Delivers Comparable Cell Growth Performance To Glass
Single-use technologies are increasingly being incorporated into the biomanufacturing workflow to achieve greater efficiency and productivity, reduce capital investment in facilities and equipment, and minimize the risk of cross-contamination.
- Infographic: Prevent Costly Bag Leaks in Single-Use Manufacturing
The Ultimus® Film Difference Designed with a proprietary woven nylon structure, Ultimus® film demonstrates superior strength and resilience to protect against leaks, abrasions, tears and material fatigue.
- Technical Brief: Demonstrated Strength and Durability of Ultimus® Film
Single-use technology is used for different operations throughout biomanufacturing including mixing, storage and transportation.
- Spec Sheet: PureFlex™ Single-Use Process Container Films
PureFlex™ film is used to construct our Mobius® single-use assemblies and Novaseptum® sampling bags. These single-use products are used in biopharmaceutical processes, improving efficiency and productivity while reducing the risk of contamination.
- Spec Sheet: Ultimus® Film
Ultimus® film was designed to meet the needs of more challenging single-use applications such as large-volume liquid processing. Our Ultimus® film technology provides enhanced bag strength, improved durability and leak resistance through a novel strength layer reinforced by woven nylon.
- Data Sheet: Mobius® 2D Freeze Assembly
Mobius® 2D Freeze Assembly Data Sheet
- Spec Sheet: Mobius® Essential Assembly
Mobius® Essential Assembly Spec Sheet