Merck
Página inicialProdutosFabricação farmacêutica e biofarmacêuticaSoluções de amostragem estéreis e assépticas
Soluções de amostragem estéreis e assépticas
Mãos de uma pessoa vestindo jaleco e luvas trabalhando com um sistema de amostragem conectado a um biorreator de aço inoxidável.
Um processo de fabricação de medicamentos bem controlado, com resultados consistentes e de alta qualidade, depende de uma amostragem confiável. A implementação de soluções de amostragem manual estéril ou automatizada em processos farmacêuticos e biofarmacêuticos minimiza os riscos de contaminação e permite a coleta de amostras precisas e representativas para um controle confiável do processo. Nossas ofertas incluem soluções inovadoras de amostragem manual estéril e automatizada, projetadas para aumentar a eficiência e a confiabilidade em qualquer etapa do seu processo.
Um indivíduo com equipamento de proteção branco que cobre todo o corpo, trabalhando em um ambiente de fabricação biofarmacêutica, está coletando amostras de equipamentos biofarmacêuticos usando soluções de amostragem NovaSeptum®.
Soluções manuais para amostragem estéril
Nossos sistemas fechados de amostragem estéril NovaSeptum® GO e NovaSeptum® SURe proporcionam uma amostragem segura e representativa em todo o processo de fabricação de medicamentos, incluindo testes de esterilidade, carga biológica, micoplasma e endotoxina. O design plug-and-play com fácil conectividade e várias opções de recipientes minimiza o risco de contaminação e protege a integridade das amostras e do processo.
Soluções automatizadas para amostragem asséptica
Nossa solução de amostragem automática MAST® facilita medições frequentes com máxima eficiência para melhor compreensão e controle do processo. Com maior frequência de amostragem e pontos de contato mínimos do operador, você pode esperar análises on-line quase em tempo real com tempos de resposta reduzidos, transferência rápida de amostras e rastreabilidade, mantendo a esterilidade da fonte da amostra. 
Cientista usando óculos de segurança em frente a uma bancada de laboratório com a solução de amostragem automática MAST®.
Explore mais categorias
NovaSeptum® GO
Sistemas NovaSeptum® GO
Explore os sistemas de amostragem esterilizados NovaSeptum® GO, soluções de amostragem fechadas para uma amostragem confiável e representativa em bioprocessos de uso múltiplo.
Ver produtos
Soluções NovaSeptum® SURe
Conjuntos NovaSeptum® SURe
Saiba mais sobre os conjuntos de amostragem esterilizados NovaSeptum® SURe, soluções de amostragem fechadas, flexíveis e escaláveis, projetadas para bioprocessos de uso único.
Ver produtos