Melhore a amostragem de bioprocessos com a solução de amostragem automática MAST®
A solução de amostragem automática MAST® é uma solução de amostragem automatizada de última geração para aplicações de bioprocessamento que minimiza o risco de contaminação durante a aquisição de amostras e aumenta a eficiência operacional. O amostrador automático MAST® suporta a implementação da tecnologia analítica de processos (PAT), permitindo a aquisição automatizada e oportuna de amostras e a integração analítica. Como resultado, a utilização da solução de amostragem automática MAST® em seu bioprocessamento facilita o monitoramento em tempo real, melhora a compreensão do processo e torna o controle do processo mais rigoroso.
Principais benefícios da solução de amostragem automática MAST®
Esta solução totalmente automatizada reduz o tempo e os recursos necessários para o processamento de amostras, permitindo uma maior frequência de amostragem com o mínimo de intervenção do operador.
Um design exclusivo de sistema fechado e limpeza, higienização e secagem de alta pressão após a coleta da amostra protegem a esterilidade da fonte da amostra e minimizam os riscos de contaminação.
A análise on-line, quase em tempo real, com tempos de resposta reduzidos, contribui para uma compreensão mais abrangente do processo e garante ajustes oportunos no mesmo.
Amostragem automatizada confiável na fabricação de produtos biofarmacêuticos com a solução de amostragem automática MAST®
A solução de amostragem automática MAST® é um sistema versátil e independente de modalidade que garante a coleta e entrega direta de amostras para análise de várias fontes, sem intervenção manual. Essa automação permite a geração de um número significativamente maior de pontos de dados, o que oferece insights aprimorados sobre o processo e, ao mesmo tempo, proporciona mais tempo para se concentrar em outras tarefas de valor agregado. Ela facilita medições quase em tempo real, on-line ou at-line de parâmetros críticos do processo (CPPs) e atributos críticos de qualidade (CQAs) na fabricação de produtos biofarmacêuticos, garantindo a conformidade com regulamentações rigorosas.
Configurável para se adequar a qualquer processo e escala, a solução de amostragem automática MAST® pode ser combinada com outras tecnologias PAT, como a espectroscopia Raman, para melhorar a calibração e a validação de modelos baseados em dados.
A solução de amostragem automática MAST® pode acomodar:
- Até dez fontes de amostra, com provisão para suportar mais fontes de amostragem por meio de configuração
- Até quatro destinos analíticos primários
- Vários destinos analíticos secundários
Componentes da solução de amostragem automática MAST®
Em sua essência, a Solução de Amostragem Automática MAST® é composta por vários componentes integrais projetados para atender facilmente às suas necessidades de processamento.
Componente central da Solução de Amostragem Automática MAST®, projetada para garantir a esterilidade da fonte de amostra durante a coleta de amostras para entrega confiável aos destinos pretendidos. Existem duas opções para um ajuste ideal à configuração e escala do processo respectivo.
Os componentes integrais, suportados pelo pacote de software MASTconnect, incluem o controlador principal para integrar pilotos de amostragem com válvulas e bombas; o controlador de navegação de amostras para encaminhar vários pilotos de amostragem de diferentes fontes; e o navegador analítico para direcionar as amostras para os dispositivos analíticos primários.
Implementação da solução de amostragem automática MAST®
A solução de amostragem automática MAST® é versátil e foi projetada para operar com várias tecnologias e dispositivos analíticos. Ela oferece:
- Flexibilidade: Implemente a solução de amostragem automática MAST® em praticamente qualquer etapa do seu bioprocesso. Ela permite a coleta de amostras desde a escala de desenvolvimento do processo até biorreatores de aço inoxidável e de uso único em grande escala em um ambiente GMP, e em todas as etapas de processamento upstream e downstream, atendendo às rigorosas regulamentações biofarmacêuticas.
- Serviços e suporte: Oferecemos serviços abrangentes por especialistas globais para facilitar a integração perfeita. Esses serviços incluem avaliação de aplicações, qualificação, treinamento e planos de confiança de serviços personalizados para economizar tempo, reduzir custos e garantir a conformidade.
Amostragem ao longo do fluxo de trabalho de biofabricação
A solução de amostragem automática MAST® oferece uma opção robusta para monitoramento de processos de rotina em todos os processos biofarmacêuticos, desde o desenvolvimento até as etapas comerciais. O sistema é particularmente benéfico para processos que exigem monitoramento rigoroso e amostragem frequente, como aqueles que utilizam tecnologia analítica de processos (PAT). Sempre que forem necessários testes críticos de esterilidade, micoplasma, carga biológica e endotoxina, as soluções de amostragem estéril manual NovaSeptum® podem ser usadas para complementar o sistema automatizado de testes assépticos.
Precisa de mais informações? Acesse nosso artigo técnico Sistemas de amostragem de bioprocessos: encontre a abordagem de amostragem certa para suas necessidades
Adequação da solução de amostragem automática MAST® para diferentes aplicações de amostragem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Preparação de meios | Biorreator | Colheita | Pós-produção Purificação | Enchimento e acabamento | |
| Condições: pH/condutividade/osmolalidade | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Células: contagem celular, viabilidade, densidade celular viável | ✓ | ||||
| Metabolitos: OD, CO2 | ✓ | ||||
| Análise do produto e do processo: Impurezas do produto e do processo (HCP, DNA, proteína A), agregados, variantes de carga | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Esterilidade, carga biológica e endotoxina | Explore nossas soluções de amostragem estéril | ||||
Perguntas frequentes
Quais são os benefícios de usar amostragem automatizada em um bioprocesso?
A amostragem automatizada aumenta a eficiência do processo, reduzindo a intervenção manual e o tempo necessário para processar e analisar as amostras coletadas. Ela permite uma maior frequência de medição e tempos de resposta mais rápidos, contribuindo para uma melhor compreensão do processo e um controle mais rigoroso. Leia nosso artigo técnico para explorar como a amostragem automatizada acelera a coleta de dados representativos do processo e oferece suporte às abordagens de tecnologia analítica de processos (PAT) e Qualidade por Design (QbD).
O que é a solução de amostragem automática MAST®?
A solução de amostragem automática MAST® é um sistema de amostragem asséptica automatizado projetado para a fabricação de produtos biofarmacêuticos. Ela permite a coleta e entrega direta de amostras de várias fontes e oferece suporte a medições quase em tempo real, on-line e at-line de atributos críticos de qualidade (CQAs) e parâmetros críticos de processo (CPPs) para máxima eficiência e conformidade regulatória. Assista ao webinar para obter mais informações.
Como a amostragem automatizada melhora a qualidade dos dados na fabricação de produtos biofarmacêuticos?
Os sistemas de amostragem automatizados garantem que as amostras sejam coletadas de maneira controlada, reduzindo a variabilidade e o erro humano. Isso é especialmente benéfico para o monitoramento de processos de rotina e onde pontos de dados frequentes são necessários para obter compreensão do processo, controle do processo e manter a qualidade do produto. Quando usada como um componente das abordagens de tecnologia analítica de processo (PAT), a amostragem automatizada permite uma análise oportuna das amostras e uma rápida otimização do processo. Saiba mais sobre como a amostragem automatizada oferece suporte à PAT em nosso artigo técnico dedicado.
A amostragem automatizada pode ser integrada a outras tecnologias analíticas?
Sim, a amostragem automatizada pode ser integrada a várias tecnologias analíticas, como cromatografia líquida e analisadores bioquímicos, para aprimorar a coleta e a análise de dados. A integração da PAT a um bioprocesso possibilita a Qualidade por Design (QbD), fornecendo compreensão e controle do processo quase em tempo real. Saiba mais sobre PAT e QbD neste artigo técnico.
A amostragem automatizada atenderá a todas as minhas necessidades de amostragem?
A amostragem automatizada é especialmente benéfica para o monitoramento de processos de rotina e onde pontos de dados frequentes são necessários para obter compreensão do processo, melhorar o controle do processo e manter a qualidade do produto. Para testes críticos de carga biológica, esterilidade e endotoxinas, as tecnologias de amostragem estéril manual são altamente recomendadas para mitigar o risco de contaminação da amostra e do processo.
Webinars relacionados
Neste webinar, exploraremos a estrutura regulatória que orienta as metodologias de amostragem e descreveremos as principais qualificações necessárias para uma montagem eficaz da amostragem, incluindo avaliações de integridade do sistema.
Vamos nos concentrar em um sistema de amostragem automatizado e sua utilização em cultura celular de perfusão para o desenvolvimento de processos upstream. Demonstraremos um aumento na frequência de aquisição de dados para a medição online de CPPs e a automação de um fluxo de trabalho de processamento de amostras para reduzir o tempo de medição de CQAs em culturas de perfusão.
Este webinar explora como as estratégias de automação e os esquemas de controle facilitam resultados analíticos rápidos, cruciais para gerenciar a variabilidade da glicosilação que afeta a qualidade do produto.
Artigos relacionados
- Key considerations for process analytical technology (PAT) implementation in biopharma and its role in enabling the facility of the future.
- Discover how automated aseptic sampling as a PAT tool accelerates access to analytical and quality data, supporting Quality by Design and real-time bioprocess control.
- Assessing on-line automated sampling as part of a PAT approach to shorten bioprocess development times through rapid, data-driven decisions.
- Discover how automated sampling technology facilitates and accelerates the integration of an in-line Raman analyzer in the bioprocessing workflow.
Documentos relacionados
- Data Sheet: MAST® Autosampling Solution
The MAST®Autosampling Solution is a versatile & modality-agnostic aseptic autosampling solution for reliable on-line and near real-time sample analysis.
- White Paper: Automated Aseptic Sampling for Accelerated Access to Process and Quality Data in Upstream Bioprocessing
This white paper focuses on PAT and the use of automated sampling technology to accelerate analytical and quality control methods and provide an approach for access to in-line data to monitor processes in real time.
- Application Note: Enabling Accelerated Raman Model Calibration for Seamless and Reproducible Real-Time Monitoring by Combining Raman and Automated Sampling Technologies
Explore how automated sampling can accelerate the integration of a Raman analyzer for a bioreactor application and speed up the model building phase.
- White Paper: Accelerate Process Development with Automated Aseptic Sampling
This whitepaper describes evaluation of the MAST® Autosampling Solution as part of an automated PAT system implemented by Takeda Pharmaceuticals.
Vídeo relacionado