Merck
Filtros de gás e ventilação
Filtros de ar ou de ventilação, nos formatos de cartucho e cápsula, para ventilação estéril
Filtros de gás, de ventilação ou de ar que contêm membrana hidrofóbica são utilizados em toda a área de biofabricação como saídas de ar para manter uma pressão próxima à ambiente em tanques de processamento e sistemas fechados. Esses filtros impedem a entrada de microrganismos adventícios e a liberação de aerossóis do produto para o ambiente.  
A seleção do filtro de gás é orientada pela posição do filtro, dimensionamento, esterilização e necessidade de testes de integridade. Nossos filtros de ar esterilizáveis estão disponíveis nos formatos de cartucho e cápsula descartável e contam com a documentação necessária para o cumprimento dos requisitos regulatórios. Cada filtro de grau de esterilização é submetido a testes de integridade durante a fabricação.
Opções de filtros para gás de esterilização ou de ventilação
Compatível com radiação gamaCompatível com autoclave e esterilização a vapor no local
Filtros Millipore Express® SPG
  • Filtros de cápsula com membrana PES* de 0,2 µm, compatíveis com esterilização por raios gama
  • Para filtragem e ventilação de gases em aplicações de uso único
*PES: polietersulfona
**PTFE: politetrafluoroetileno
Filtros Aervent®
  • Filtros de cápsula e cartucho com membrana de PTFE** de 0,2 µm, esterilizáveis
  • Para filtragem de gases que exigem retenção bacteriana validada
Filtros Aerex®
  • Filtros de cartucho com membrana de PTFE** de 0,2 µm, esterilizáveis
  • Opção econômica para retenção de bactérias e vírus em fluxos de gás úmidos
  • Os filtros em cápsula Millipore Express® SPG (Sterile Phobic Gamma) contêm uma membrana de polietersulfona (PES) hidrofóbica de 0,2 μm, de grau de esterilização. Esses filtros compatíveis com irradiação gama são a escolha preferida para aplicações de filtragem e ventilação de gases de uso único.
  • Os filtros em cápsula e cartucho Aervent® contêm uma membrana de politetrafluoroetileno (PTFE) hidrofóbica de 0,2 µm, de grau de esterilização, e são recomendados para etapas críticas de ventilação que exigem capacidades comprovadas de retenção de bactérias e vírus. Nossas cápsulas Aervent®-50, menores, são projetadas para aplicações de ventilação de linhas de gás e ar em pequena escala que exigem um filtro capaz de remover partículas e microorganismos com tamanho superior a 0,2 µm. Esses filtros podem ser esterilizados por tratamento em autoclave.
  • Os filtros de cartucho Aerex® contêm uma membrana de politetrafluoroetileno (PTFE) de 0,2 μm de grau de esterilização e são uma opção econômica para a remoção de bactérias e vírus de fluxos de gás úmidos. Esses filtros podem ser esterilizados por tratamento em autoclave.
Conformidade
Todos os filtros Millipore Express®, Aervent® e Aerex® são projetados, desenvolvidos e fabricados de acordo com um Sistema de Gestão da Qualidade aprovado por um órgão de certificação credenciado, em conformidade com a Norma ISO 9001 para Sistemas de Qualidade, e são acompanhados de um certificado de qualidade.