Merck
Suportes e sistemas para filtros antivirais
Nossa comprovada solução Viresolve® Pro oferece um modelo abrangente para a filtragem de vírus na fabricação de produtos biológicos, proporcionando os mais altos níveis de garantia de retenção e eficiência de processamento em uma ampla variedade de fluxos de alimentação. Os suportes de filtro flexíveis e fáceis de usar são um componente essencial para a integração da solução Viresolve® Pro, possibilitando uma filtragem de vírus escalável que atende às suas demandas de fabricação.
Suporte Viresolve® Pro+ Magnus, utilizado para processamento em grande volume, que integra de 1 a 3 dispositivos Viresolve® Pro Magnus e de 1 a 3 dispositivos Viresolve® Pro Magnus Shield/Shield H
Suportes Viresolve® Pro/Pro+ Magnus para a solução Viresolve® Pro
Os suportes Viresolve® Magnus foram projetados para processamento de grandes volumes. O suporte Viresolve® Pro Magnus foi projetado para operar o dispositivo Viresolve® Pro sozinho, enquanto o suporte Viresolve® Pro+ Magnus foi projetado para operar o dispositivo Viresolve® Pro Magnus em conjunto com os dispositivos Viresolve® Pro Magnus Shield ou Shield H.
  • Carregamento e descarregamento rápidos e fáceis
  • Sem contato com o produto
  • Ocupação de espaço minimizada do suporte com orientação vertical
  • Hastes em vários comprimentos para instalações de diversos tamanhos
  • Sistema hidráulico manual simples
Suporte Viresolve® Pro Magnus, que integra de 1 a 3 dispositivos de filtragem de vírus Viresolve®
Suporte Viresolve® Pro Magnus para o Viresolve® Pro com suporte para filtro em cartucho para o Viresolve® Prefilter
Ao utilizar um pré-filtro Viresolve® em combinação com o Viresolve® Pro Magnus, é necessário um suporte de cartucho na frente do suporte Viresolve® Pro Magnus. O design modular do nosso suporte de cartucho permite que os usuários operem com apenas um filtro em escala piloto ou com até 30 cartuchos instalados em escala de processo. Essas opções facilitam a configuração e a reconfiguração de um sistema à medida que as necessidades do processo aumentam ou diminuem.
  • Carregamento e descarregamento rápidos e fáceis
  • Formato modular para escalabilidade de 6x no mesmo espaço ocupado
  • Construção robusta, fácil de usar e configurar
  • Sem contato com o produto
  • Sistema hidráulico manual simples
Suporte para cápsulas
Solução Mobius® FlexReady para filtração de vírus em grande escala
A Solução Mobius® FlexReady para filtração de vírus em grande escala é um sistema de fácil utilização que conta com um trajeto de fluxo otimizado de uso único, projetado para atender plenamente às suas necessidades de filtração de vírus.
  • Configuração rápida do hardware com fácil instalação dos conjuntos Flexware® projetados de forma otimizada
  • Máxima adaptabilidade às suas necessidades operacionais em constante mudança, graças aos percursos de fluxo descartáveis
  • Pré-projetado e otimizado para filtração de vírus, proporcionando confiança e tranquilidade