Merck
Anticorpos primários
Exemplo de coloração imunocitoquímica utilizando um anticorpo primário, o anticorpo anti-beta-actina.
Exemplo de coloração imunocitoquímica utilizando um anticorpo primário, o anticorpo anti-beta-actina.
Os anticorpos primários desempenham um papel fundamental na localização, detecção, identificação e quantificação de uma molécula-alvo. Eles se ligam diretamente à proteína antígena de interesse. Os anticorpos primários podem ser produzidos como anticorpos policlonais, monoclonais ou recombinantes.
Explore abaixo nossa ampla gama de anticorpos primários de alta qualidade.
Precisa de ajuda para encontrar o anticorpo certo para sua aplicação?
Use nossa ferramenta de pesquisa Antibody Explorer para visualizar e comparar anticorpos por clonalidade, aplicação, reatividade com espécies, conjugado, espécie hospedeira e forma.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente a ferramenta Seletor de Produtos.
Anticorpos policlonais
Os anticorpos policlonais são gerados pela injeção de um antígeno de interesse em um animal. Após várias semanas, o soro do animal é coletado e pode ser usado diretamente ou submetido a uma purificação adicional para isolar os anticorpos. Os anticorpos policlonais frequentemente reconhecem múltiplos epítopos, tornando-os mais tolerantes a pequenas alterações na natureza do antígeno. 
Anticorpos monoclonais
Os anticorpos monoclonais são uma população homogênea de anticorpos produzida em laboratório, gerada pela fusão de células B com culturas de células imortais para produzir hibridomas capazes de gerar muitas cópias do mesmo anticorpo. Eles reconhecem epítopos altamente específicos e únicos com forte afinidade e menor probabilidade de reatividade cruzada. 
Anticorpos recombinantes
Os anticorpos recombinantes são anticorpos monoclonais produzidos pela clonagem de genes de anticorpos em vetores de expressão, sem o uso de hibridomas. Esses anticorpos podem ser clonados a partir de qualquer espécie utilizando primers de oligonucleotídeos adequados. Essa tecnologia ajuda a evitar problemas como a deriva da linha celular e mutações associadas à produção clássica de hibridomas. 
Explore mais vantagens dos anticorpos recombinantes com nossos Anticorpos Monoclonais Recombinantes ZooMAb®.
Vantagens e desvantagens dos diferentes tipos de anticorpos primários
 RecombinanteMonoclonalPoliclonal
Vantagens
  • Maior reprodutibilidade e controle
  • Tempo de produção significativamente reduzido
  • Tecnologia livre de componentes animais — uma vez obtida a sequência do anticorpo
  • Alto grau de monovalência
  • Conversão de isotipo mais fácil
  • Quase nenhuma variação entre lotes
  • Fácil desenvolvimento da versão humanizada
  • É possível gerar diferentes clones de anticorpos para diferentes epítopos
  • As células de hibridoma podem servir como uma fonte infinita do mesmo anticorpo
  • Mínimo de ruído de fundo e reatividade cruzada
  • Alta homogeneidade com resultados consistentes e reproduzíveis
  • Alta especificidade na ligação a um único antígeno
  • Variação mínima entre lotes
  • Relativamente fáceis de gerar e mais econômicas 
  • Múltiplos epítopos na mesma proteína — sinais mais robustos
  • Melhor sinal com proteínas expressas em baixos níveis
  • Compatível com uma gama mais ampla de aplicações
  • Maior flexibilidade no reconhecimento de antígenos
  • Útil para a detecção de proteínas desnaturadas
Desvantagens
  • Requer alto nível de especialização para desenvolvimento e expressão
  • Custo mais elevado de desenvolvimento e produção  
  • Mais trabalhoso 
  • Pode ter aplicações limitadas
  • A maior especificidade limita seu uso em múltiplas espécies
  • Mais suscetível à perda do epítopo por meio do tratamento químico do antígeno
  • A linha celular de hibridoma pode sofrer mutações, afetando a expressão do anticorpo
  • Contaminação ou perda da linha celular
  • A mutação da sequência do gene do anticorpo pode alterar o desempenho
  • A morte do animal interrompe a fonte
  • Diferentes coletas de sangue podem dar resultados diferentes
  • A imunização de um novo animal com o mesmo antígeno pode levar a epítopos diferentes e à geração de clones diferentes
  • É possível haver maior variabilidade entre lotes
  • Pode produzir anticorpos não específicos, aumentando o sinal de fundo
  • Epitopos compartilhados em diferentes proteínas podem levar à marcação de proteínas diferentes da proteína antígeno
  • Difícil de conjugar
  • Requer o uso de animais para cada produção
Anticorpos primários conjugados
Os anticorpos primários conjugados são frequentemente utilizados para amplificação e detecção de sinais sem o uso de um anticorpo secundário. Um anticorpo primário monoclonal ou policlonal pode ser diretamente conjugado a fluoróforos, enzimas ou biotina. Diferentes conjugados de anticorpos apresentam diferentes graus de estabilidade e requerem tampões e condições de armazenamento específicos para manter sua atividade máxima ao longo do tempo.  
Áreas de pesquisa com anticorpos primários
Anticorpos primários para pesquisa sobre o câncer
Os anticorpos primários que detectam proteínas anormais e antígenos associados a tumores são ferramentas valiosas na pesquisa do câncer. Alguns anticorpos primários são usados para bloquear vias oncogênicas, estimular a citotoxicidade celular dependente de anticorpos (ADCC) e ativar a citotoxicidade dependente do complemento. Esses anticorpos são cruciais para o estudo de marcadores tumorais, supressores tumorais, invasão, metástase, autofagia, apoptose e angiogênese, oferecendo insights sobre vários aspectos da biologia e do tratamento do câncer. 
Encontre anticorpos recombinantes que visam especificamente as características do câncer em nossa página Estudando as características do câncer com anticorpos recombinantes.
Anticorpos primários para pesquisa em neurociência
Os anticorpos primários desempenham um papel vital no estudo da fisiologia e da patologia do sistema nervoso, permitindo que os pesquisadores identifiquem e analisem proteínas específicas e marcadores celulares. Eles são essenciais para investigar a biologia sináptica, bem como para compreender condições neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer e a doença de Parkinson. Além disso, esses anticorpos ajudam a explorar a neuroinflamação, que é um fator-chave em vários distúrbios neurológicos. 
Anticorpos primários para pesquisa epigenética 
Os anticorpos primários também podem ajudar a explorar os processos epigenéticos que “ativam” e “desativam” genes. A metilação do DNA e a modificação pós-traducional das histonas estão entre os principais fatores epigenéticos.
Aplicações dos anticorpos primários
Os anticorpos primários são ferramentas essenciais em diversas técnicas laboratoriais utilizadas para estudar proteínas e suas interações. Eles permitem a detecção, quantificação e análise precisas de proteínas específicas em diferentes técnicas experimentais, tais como:
  • ELISA: Uma técnica de ensaio em placa projetada para detectar e quantificar substâncias solúveis. Ela combina a especificidade dos anticorpos com a sensibilidade de ensaios enzimáticos simples.  
  • Western Blotting: Detecta moléculas de proteínas específicas em uma mistura de proteínas.  
  • Imunocitoquímica: Para visualização de proteínas ou outros antígenos em células usando anticorpos que reconhecem especificamente o alvo de interesse. 
  • Imuno-histoquímica: Identifica seletivamente antígenos (proteínas) em células de uma secção de tecido. 
  • Imunoprecipitação: Precipita um antígeno proteico da solução utilizando um anticorpo que se liga especificamente a essa proteína. Esta técnica isola e concentra uma proteína de uma amostra contendo muitos milhares de proteínas diferentes. 
  • Citometria de fluxo: Detecta e mede características físicas e químicas de uma população de células. Padrões de espalhamento de luz são usados para determinar o tamanho e a complexidade intracelular das células. 
  • Ensaio de ligação por afinidade: Medir a força da interação de ligação entre um único antígeno e um anticorpo. Um número menor indica uma maior afinidade de ligação. 