Membranas e kits de transferência
As membranas de transferência de PVDF e nitrocelulose Immobilon® proporcionam alta sensibilidade e baixo fundo em Western blotting e outras aplicações de blotting. Adaptadas para aplicações específicas, produtos químicos de detecção e técnicas de blotting, as membranas Immobilon® são oferecidas em uma variedade de opções para obter resultados ideais, flexibilidade e conveniência.
Oferecemos quatro tipos de membranas Immobilon® PVDF, bem como membranas Immobilon® de nitrocelulose, cada uma otimizada para uma aplicação específica de blotting de proteínas. Também estão disponíveis sanduíches de blotting que apresentam folhas pré-cortadas de membrana e papel de filtro para blotting.
- A membrana Immobilon® NC é feita de nitrocelulose e apresenta o menor fundo devido à diminuição da ligação não específica de anticorpos, com a capacidade de ligar proteínas e ácidos nucleicos para uma variedade de aplicações de blotting.
- A membrana Immobilon®-E (0,45 µm) é a única membrana de PVDF que se molha em tampões aquosos, eliminando a etapa de pré-molhagem com metanol. Essa membrana é adequada para a maioria das aplicações de Western blotting.
- A membrana Immobilon®-P (0,45 µm) é otimizada para Western blotting e oferece melhor manuseio e coloração do que a nitrocelulose. Todas as membranas PVDF Immobilon®-P têm um tamanho de poro de 0,45 μm.
- A membrana Immobilon®-PSQ (0,2 µm) é ideal para sequenciamento de proteínas e immunoblotting de proteínas de baixo peso molecular. Ela tem maior capacidade de ligação de proteínas e maior retenção do que as membranas de 0,45 µm.
- A membrana Immobilon®-FL (0,45 µm) foi desenvolvida para imunodetecção baseada em fluorescência. Ela apresenta baixa fluorescência de fundo em uma ampla gama de comprimentos de onda de excitação e emissão.
- Os rolos de Imobilon® NOW (8,5 cm x 10 m) oferecem maior praticidade em relação aos rolos de membrana de transferência padrão. Obtenha um mini ou mid blot padrão com um único corte usando as marcas de medição na tampa da embalagem.
Produtos
Família de membranas de transferência Immobilon® | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome da membrana | Immobilon® -NC | Immobilon® -E | Immobilon® -P | Immobilon® -FL | Immobilon® -PSQ | |
Química | Nitrocelulose e MCE | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF | |
Tamanho do poro | 0.45 µm | 0,45 µm | 0.45 µm | 0,45 µm | 0.2 µm | |
Métodos de detecção | .Quimioluminescência, Colorimétrica | Quimioluminescência, Colorimétrica | Quimioluminescência, Colorimétrica | Chemiluminescência, Colorimétrica, Fluorescência (incluindo infravermelho próximo) | Quimioluminescência, colorimétrica | |
Capacidade de ligação | IgG de cabra | 237 µg/cm2 | 225-293 μg/cm2 | 294 μg/cm2 | 300 μg/cm2 | 448 μg/cm2 |
BSA | N/A | N/A | 215 μg/cm2 | 205 μg/cm2 | 340 μg/cm2 | |
.Insulina | N/A | N/A | 160 μg/cm2 | 155 μg/cm2 | 262 μg/cm2 | |
Aplicações | Western, Southern e Northern blots, dot blots | Blots ocidentais | Blots ocidentais, dot blots | Western blots, dot blots | Western blots, dot blots | |
A durabilidade e a alta retenção de proteínas das membranas PVDF Immobilon® fazem delas a opção preferida para a detecção sequencial de vários alvos por meio da remoção e da reprovação de anticorpos. | ||||||
Critérios de seleção | Proteína-alvo de alta abundância -Ampla faixa de pesos moleculares | -Proteína-alvo expressa em uma ampla faixa dinâmica Ampla faixa de pesos moleculares | -Proteína-alvo expressa em uma ampla faixa dinâmica Grau de pesos moleculares | Proteína-alvo expressa em uma ampla faixa dinâmica Grau de pesos moleculares | Proteína-alvo <20 kDa -Proteína-alvo de abundância muito baixa -Anticorpo de baixa afinidade | |
Immobilon® Membranas de nitrocelulose para Western Blotting
As membranas de nitrocelulose (NC) ligam-se às proteínas por meio de interações hidrofóbicas.Membranas de nitrocelulose Immobilon®:
- Ligam proteínas e ácidos nucléicos
- Compatíveis com as técnicas de Western blotting, Northern blotting, Southern blotting e dot blot
- Exibem baixo fundo atribuído à diminuição da ligação não específica de anticorpos
- Demonstra excelente capacidade de ligação para proteínas de baixo peso molecular
- Otimizado para detecção quimioluminescente, cromogênica e fluorescente
Recursos relacionados
- Article: Methods Used to Detect Proteins and Nucleic Acids Bound to Membranes
Background and protocols describing the various methods used by molecular biologists to detect samples of protein or nucleic acids bound to membranes.
- Brochure: Rethink Western Blotting
Explore our products designed to improve each step of the Western blotting workflow.
- Handbook: Protein Blotting Tips and Tricks
This handbook represents the collective experience of our application scientists, who are actively engaged in advancing the science of protein blotting and detection.
- Article: Western Blotting Protocol (Immunoblotting Protocol)
Protocolo de Western blot com etapas de fluxo de trabalho para diferentes procedimentos de blotting, descrevendo a transferência eletroforética de proteínas de géis de poliacrilamida SDS para folhas de nitrocelulose. Também conhecido como protocolo Immunoblotting.