Dispositivos de diálise e diafiltração para laboratório
Cada preparação de proteína é única. Dê à sua preparação o tratamento especial que ela merece com um dispositivo perfeitamente projetado para diálise ou diafiltração. Nossas ferramentas foram projetadas para processar suavemente as amostras e, ao mesmo tempo, evitar a precipitação ou a concentração excessiva. Encontre o produto ideal em nossa seleção de dialisadores e dispositivos de diafiltração que removem, de forma rápida e eficiente, o sal, a troca de buffer e os contaminantes e impurezas de amostras de proteínas e outras amostras biomoleculares.
Os dialisadores dependem da difusão passiva para troca de buffer e dessalinização por meio da colocação do dialisador em um banho ou reservatório preenchido com buffer de troca. A diafiltração é uma técnica que usa a ultrafiltração para a troca de tampão, eliminando sais e microssolutos em um processo chamado de "lavagem".
Em ambos os processos, a separação é obtida por difusão seletiva em uma membrana porosa e semipermeável que permite a permeação de moléculas pequenas, incluindo solventes, sais e metabólitos pequenos, enquanto bloqueia a passagem de moléculas maiores, como proteínas.
- Dialyzers são recomendados para diálise de pequena a média escala (volumes de amostra de 10 µL a 15 mL).
- Dispositivos de ultrafiltração centrífuga usam a pressão centrífuga para conduzir suavemente os solutos através da membrana para a diafiltração de amostras biológicas que variam de 0,5 mL a 15 mL.
- Para volumes de amostras maiores, stirred cells podem ser usados para diafiltração contínua de amostras biológicas e ambientais de até 400 mL, com um reservatório externo opcional de 800 mL para aumentar a capacidade.
Produtos
Dialyzers
Dialisar amostras de proteína ou ácido nucleico de forma fácil e cuidadosa usando os dialisadores D-Tube™. Esses dispositivos apresentam janelas de membrana de diálise em um formato de tubo de centrífuga com tampa, permitindo uma troca eficiente de tampão para remover ureia, detergentes, sal e outros microssolutos. Projetados com uma membrana dupla, os dialisadores D-Tube™ espalham a amostra em uma grande área para que a diálise seja concluída em 2 a 5 horas.
- Dialisadores fáceis de manusear para troca de tampão e remoção de ureia e detergentes
- Oferecidos em vários tamanhos, incluindo Mini (10-250 µL), Midi (50-800 µL), Maxi (100 µL - 3 mL) e Mega (10, 15 ou 20 mL)
- Design resistente a vazamentos - não são necessários grampos ou nós
- Não é necessária seringa para carregar ou retirar amostras. Basta carregar sua amostra com a ponta de pipeta padrão.
- Tampa de rosca para fácil abertura e fechamento
- Alta recuperação de volume de amostra (>90%)
Dispositivos de ultrafiltração centrífuga da Amicon®
Os filtros centrífugos Amicon® Ultra permitem dessalinização rápida, troca de tampão e diafiltração de volumes de amostra de 0.5 ml a 15 ml de volumes de amostra com alta recuperação de amostra. Os dispositivos centrífugos Amicon® Ultra usam membranas de celulose regenerada (RC) Ultracel® para uma ultrafiltração suave e são oferecidos com limites nominais de peso molecular (NMWLs) de 3 kDa, 10 kDa, 30 kDa, 50 kDa e 100 kDa.
- Ultrafiltração de pequeno e médio volume para volumes de amostra de 0.1 mL - 15 mL de volumes de amostra
- Membrana de baixa aglutinação e invólucro de polipropileno para >90% de recuperação de amostra
- Processamento de amostra ultrarrápido em apenas 10 minutos
- Compatível com uma variedade de solventes orgânicos e soluções aquosas, pH 1 a 9
Células agitadas
As células agitadas usam ultrafiltração pressurizada (pUF) em altas taxas de fluxo para processar grandes volumes de amostra para diafiltração rápida e troca de buffer. A pressão do gás é aplicada diretamente à célula para filtração.
Amicon® Stirred Cells:
- Oferecidas em três tamanhos diferentes para lidar com volumes de 50 mL a 400 mL, com um reservatório externo opcional de 800 mL para capacidade expandida
- Processamento suave de amostras usando agitação magnética para minimizar a polarização e a desnaturação por cisalhamento
- Altas taxas de fluxo para diafiltração rápida
- Reutilizável e autoclavável para esterilidade
Células agitadas resistentes a solventes:
- Projetadas para aplicações que exigem compatibilidade com solventes
- Cilindro de vidro borossilicato e componentes de PTFE para ampla compatibilidade
- Autoclavável com a membrana no lugar
- A abertura da placa superior fornece acesso ao conteúdo sem desmontar
- Poucos componentes para facilitar a limpeza e a montagem
Membranas de disco para células agitadas
As membranas de disco são projetadas para uso com células agitadas para troca de buffer, dessalinização e diafiltração. As membranas de disco de ultrafiltração estão disponíveis em Ultracel® celulose regenerada e Biomax® polietersulvona (PES). Essas membranas estão disponíveis em uma variedade de tamanhos e diâmetros de poros diferentes.
- As membranas de ultrafiltração de celulose regenerada Ultracel® são recomendadas para a concentração ou dessalinização de soluções diluídas. A microestrutura hidrofílica e estreita das membranas Ultracel® garante a maior retenção possível com a menor adsorção possível de proteínas, DNA ou outras macromoléculas.
- As membranas de ultrafiltração Biomax® PES são recomendadas para concentrar ou dessalinizar volumes maiores de amostras mais concentradas, como soro, plasma ou meios de cultura de tecidos condicionados.
Recursos relacionados
- Brochure: Refine Protein Preparation
Innovative protein sample preparation solutions enhance efficiency and yield, allowing researchers to focus on exciting discoveries.
- Application Note: Amicon® Stirred Cells
Amicon® Stirred Cells simplify the concentration and buffer-exchange of large macromolecule volumes, offering flexibility with easily exchanged membranes.