Purificação de proteínas recombinantes/fusion tag
A purificação de proteínas recombinantes por cromatografia de afinidade específica de marca é uma tecnologia comprovada que resulta em reconhecimento e purificação altamente específicos de proteínas recombinantes. A expressão, a purificação e a detecção de proteínas recombinantes podem ser um esforço longo e demorado. Dependendo da proteína de interesse e do sistema de expressão, as tags de proteína podem ser adicionadas para melhorar o resultado de etapas comuns, incluindo a solubilidade da proteína durante a expressão, a purificação por cromatografia de afinidade ou a imunodetecção após o isolamento e a purificação. Oferecemos colunas e resinas de afinidade para várias etiquetas de fusão em vários formatos, incluindo esferas magnéticas, colunas empacotadas e pastas de resina de agarose, garantindo que tenhamos produtos para todas as escalas e aplicações.
Produtos
Cytiva™ Amersham Chromatography Columns and Media
Uma ampla variedade de meios de cromatografia Cytiva™ Amersham está disponível para purificar proteínas usando métodos manuais ou automatizados. Os formatos pré-embalados incluem colunas de gravidade, colunas de rotação, placas de 96 poços e colunas pré-embaladas para uso com sistemas de cromatografia automatizados.
- Proteínas marcadas com histidina: Purificação rápida e conveniente de proteínas recombinantes marcadas com histidina usando a cromatografia de afinidade com íons metálicos imobilizados (IMAC). Os meios Ni Sepharose são pré-carregados com íons de níquel (Ni2+); o meio TALON® Superflow™ é pré-carregado com íons de cobalto (Co2+).
- Proteínas marcadas com GST: Os meios de cromatografia Glutathione Sepharose estão disponíveis em pacotes de laboratório, colunas GSTrap e GSPrep pré-embaladas e placas de 96 poços. Os módulos de purificação de GST são oferecidos para purificação de lisados bacterianos. Os módulos GST SpinTrap incluem colunas pré-embaladas Glutathione Sepharose 4B SpinTrap, bem como os tampões necessários para a purificação. Os módulos RediPack GST Purification incluem colunas de fluxo por gravidade e tampão.
- Proteínas marcadas com Strep-tag™ II:O Strep-tag II liga-se especificamente à StrepTactin™ Sepharose High Performance resin, que tem StrepTactin ligand imobilizado em uma matriz de base de Sepharose para produzir proteína alvo pura.
- Proteínas marcadas com MBP: O meio de cromatografia de alto desempenho Dextrin Sepharose purifica proteínas recombinantes marcadas com proteína de ligação à maltose (MBP).
Agarose Beads and Affinity Gels
Agarose beads and affinity gels permitem a purificação de proteínas marcadas por fusão usando ligantes reticulados à agarose com esferas. Boas para purificação em pequena e grande escala em condições nativas, desnaturantes ou levemente redutoras, essas resinas são adequadas para purificação em coluna de fluxo por gravidade, centrifugação de baixa velocidade em processamento em lote e procedimentos de cromatografia de baixa pressão, pois as esferas e os géis são projetados para pressões mais baixas. Os géis de afinidade EZview™ incorporam um corante vermelho que permite ao usuário diferenciar facilmente o pellet do sobrenadante, resultando em menos perda de proteína durante a purificação em lote. Os kits de imunoprecipitação incluem géis de afinidade, minicolunas de rotação e reagente de lise e são especialmente projetados para permitir a recuperação máxima de proteínas de imunoprecipitados.
Superflow Agarose and High-flow Affinity Gels
Os géis de afinidade Superflow Agarose e High-flow usam esferas de agarose altamente reticuladas que podem suportar pressões mais altas em comparação com as resinas de esferas de agarose padrão. Isso torna essas resinas adequadas para métodos rápidos de purificação por cromatografia líquida de proteínas (FPLC). Recomenda-se o uso de agarose Superflow e géis de afinidade de alto fluxo para a purificação em média e grande escala.
Magnetic Beads
Os beads magnéticos são usados para purificar a proteína recombinante marcada com fusion usando um rack ou plataforma magnética para separar os beads das frações de lavagem e eluição. Esse procedimento permite o processamento rápido em condições nativas ou desnaturantes em segundos, e é adequado para baixo rendimento usando tubos de microcentrífuga individuais ou maior rendimento usando placas de 96 poços e automação.
BugBuster® Purification Kits
BugBuster® combinam resina de afinidade, tampões de lavagem, tampões de eluição e reagente de extração para a preparação conveniente de extratos celulares solúveis e purificação por afinidade de proteínas de fusão marcadas de E. coli. coli.
Recursos relacionados
- Brochure: Refine Protein Preparation - Tools for Better Protein Analysis
Today, researchers are challenged to create high quality samples for meaningful protein analysis, often using cumbersome traditional sample preparation methods. With over 50 years of experience in developing protein sample preparation technologies, MilliporeSigma is constantly innovating new tools to offer you rapid and efficient solutions that can be smoothly integrated into your workflow.
- Catalog: Recombinant Proteins – Purification and Detection Products
Why spend your time on arduous sample preparation protocols when you can focus your efforts on exciting experiments? With the right pure protein, in the buffer you need, at the concentration you want, your next discovery is only a step away. From protein isolation to purification, you can count on us to support your research with maximum yields of intact, functional proteins..