Otimização de reações digitais com Catalexis
Química mais inteligente, resultados mais rápidos
E se a triagem de catalisadores e ligantes para reações complexas de acoplamento cruzado pudesse ser previsível, rápida e orientada por IA, em vez de depender dos fluxos de trabalho tradicionais de tentativa e erro? O Catalexis oferece exatamente isso, combinando otimização de catalisadores orientada por IA, modelagem bayesiana BayBE e uma placa com 23 ligantes de fosfina cuidadosamente selecionados para permitir uma triagem mais inteligente e eficiente para transformações como as aminações de Buchwald-Hartwig e os acoplamentos de Suzuki–Miyaura.
Desenvolvido tanto para a química tradicional em bancada quanto para experimentação de alto rendimento (HTE), o Catalexis permite que os pesquisadores explorem o espaço de reação digitalmente, reduzam a carga experimental e acelerem a identificação de ligantes de alto desempenho em reações de acoplamento cruzado e outras transformações sensíveis, nas quais pequenas variações de parâmetros afetam os rendimentos e a seletividade.
Como funciona o Catalexis?
Passo 2: Realize suas reações de triagem com 23 ligantes
Realize sua triagem de 23 ligantes utilizando o substrato e as condições escolhidos, mantendo todas as variáveis constantes. Compatível com configurações manuais e fluxos de trabalho automatizados de triagem de alta produtividade (HTE).
Passo 3: Envie os resultados da sua reação para o portal Catalexis
Carregue seus rendimentos de reação (0–100) no portal Catalexis e resgate 1 token para receber seus principais candidatos a ligantes. Não são necessários metadados químicos.
Etapa 4: Gerar classificações de ligantes baseadas em IA
O Catalexis compara seus dados com seu banco de dados de mais de 400 ligantes e destaca os que apresentam melhor desempenho.
Passo 5: Explore o espaço de reação com o BayBE
Defina seus parâmetros de reação e deixe que o mecanismo de aprendizado de máquina BayBE (back-end bayesiano) sugira os próximos experimentos mais promissores dentro do seu espaço químico, permitindo assim que você explore esse espaço de forma mais eficiente do que as abordagens tradicionais de DOE.
Passo 6: Otimize com recomendações orientadas
Envie seus novos resultados e receba imediatamente sugestões de condições para continuar melhorando o rendimento
Passo 7: Repita para refinar os resultados
Repita os passos 5 e 6 até que sua reação atinja a meta desejada, seja ela o rendimento, a conversão, a limitação de subprodutos ou outra variável específica.
Por que escolher a Catalexis em vez da triagem tradicional de catalisadores?
Destaque | Catalexia | Triagem tradicional |
|---|---|---|
Método de triagem | A otimização bayesiana guiada por IA prevê os próximos experimentos mais promissores | Triagem por tentativa e erro com tomada de decisão manual |
Tamanho do conjunto de ligantes | Utiliza placa de fosfina com 23 ligantes selecionados, apoiada por um banco de dados com mais de 400 ligantes | Conjuntos de ligantes pequenos, cobertura limitada do espaço químico |
Tempo para obter resultados | Otimiza em dias usando seleção de experimentos guiada por IA | Requer semanas de tentativa e erro iterativos |
Consumo de material | Utiliza significativamente menos catalisador, substrato e solvente | Alto consumo de reagentes devido a grandes conjuntos de experimentos |
Número de experimentos | Mínimo; os modelos bayesianos selecionam apenas execuções de alto valor | São necessárias muitas experiências para explorar o espaço químico |
Tomada de decisão | Classificação preditiva de ligantes baseada em dados | Interpretação manual e testes sequenciais |
Eficiência da exploração | Visa regiões promissoras do espaço químico usando ML | A triagem uniforme leva a experimentos redundantes |
Impacto nos custos | Custos mais baixos devido a menos execuções e redução de resíduos | Maior custo operacional e consumo de produtos químicos |
Flexibilidade do fluxo de trabalho | Funciona em HTE de bancada, paralelo e automatizado | Fluxos de trabalho principalmente manuais |
Produtos relacionados
Response not successful: Received status code 500
Depoimentos de usuários
Descubra como a Catalexis está transformando os laboratórios – veja o que os químicos estão dizendo sobre sua experiência:
“A Catalexis simplificou significativamente a otimização da nossa reação de diaminação do 1,3-diclorobenzeno, economizando tempo ao fornecer um conjunto selecionado de ligantes para triagem. Após três rodadas de triagem, identificamos o melhor ligante para o nosso processo final em escala industrial.”
Laboratório de Desenvolvimento de Processos da Pharma Biotech
“Os ligantes sugeridos proporcionaram excelentes resultados, incluindo alguns que eu inicialmente nem havia pensado em testar.”
Laboratório Acadêmico de Química Medicinal
"O Catalexis é uma excelente ferramenta em que um conjunto de 23 ligantes tem o potencial de avaliar e prever o desempenho de cerca de 500 ligantes com a ajuda da IA."
Químico de P&D em Síntese
Recursos relacionados
- Aldrichimica Acta 57.1 Special Edition on Catalysis
Aldrichimica Acta covers diverse chemical research topics, fostering international collaboration in chemistry.