Nome do produto
Iron ≥99%, reduced, powder (fine)
Número do produto
12310
Marca do produto
ALDRICH
Número CAS
7439-89-6
Peso molecular
55.85
Teste
Especificação
ASSAY≥ 99 %
ARSENIC≤ 0.0005 %
COPPER≤ 0.01 %
MANGANESE≤ 0.1 %
NICKEL≤ 0.05 %
LEAD≤ 0.002 %
ZINC≤ 0.005 %
CHLORIDE (CL)≤ 0.002 %
SULFIDE (S)≤ 0.01 %
RECOMMENDED RETEST PERIOD54 Months