Nome do produto
4-Nitroimidazole 97%
Número do produto
141615
Marca do produto
ALDRICH
Número CAS
3034-38-6
Peso molecular
113.07
Teste
Especificação
APPEARANCE (COLOR)White to Yellow
APPEARANCE (FORM)Powder
PURITY (TLC AREA %)≥ 97 %
CARBON CONTENT30.7 - 33.0 %
NITROGEN CONTENT35.8 - 38.5 %
INFRARED SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.