Nome do produto
1-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid 99%
Número do produto
142824
Marca do produto
ALDRICH
Número CAS
1123-25-7
Peso molecular
142.20
Teste
Especificação
Appearance (Color)White
Appearance (Form)Conforms to Requirements
 Crystals, Solid or Crystalline Solid
Infrared spectrumConforms to Structure
Purity (Titration by NaOH)98.5 - 101.5 %
GC (area %)≥98.5 %
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.