Nome do produto
6-Chloro-3-nitro-imidazo[1,2-b]pyridazine ≥98.0%
Número do produto
17256
Marca do produto
ALDRICH
Número CAS
18087-76-8
Peso molecular
198.57
Teste
Especificação
APPEARANCE (COLOR)White to Faint Yellow
APPEARANCE (FORM)Powder
TITRATION (NT) HCLO4 0.1M98.0 - 102.0 %
PURITY (HPLC AREA %)≥ 98.0 %
MELTING POINT142 - 145 C
INFRARED SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE
PROTON NMR SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.