Nome do produto
6-Aminopyridine-3-carboxylic acid 97%
Número do produto
216879
Marca do produto
ALDRICH
Número CAS
3167-49-5
Peso molecular
138.12
Teste
Especificação
APPEARANCEWHITE TO TAN POWDER, CRYSTALS OR CRYSTALLINE
 POWDER AND/OR CHUNKS
INFRARED SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE.
TITRATION96.5% - 103.5% (WITH HCLO4)
HIGH PRESSURE LIQUID96.5% (MINIMUM)
 APPROVED SEPTEMBER 24, 2007 BTR
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.