Nome do produto
N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-DL-leucine 99%
Número do produto
251526
Marca do produto
ALDRICH
Número CAS
74928-54-4
Peso molecular
325.27
Teste
Especificação
APPEARANCEWHITE TO OFF-WHITE SOLID, POWDER OR CRYSTALS
INFRARED SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE.
ELEMENTAL ANALYSISCARBON 47.3%-48.7%
 NITROGEN 12.7%-13.1%
HIGH PRESSURE LIQUID98.5% (MINIMUM)
SOLUBILITY50 MG/ML, METHANOL; CLEAR TO SLIGHTLY HAZY,
 COLORLESS TO FAINT YELLOW SOLUTION
 APPROVED AUGUST 21, 2008 RJM
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.