Nome do produto
2-Amino-5-bromobenzoic acid 97%
Número do produto
260118
Marca do produto
ALDRICH
Número CAS
5794-88-7
Peso molecular
216.03
Teste
Especificação
APPEARANCE (COLOR)White to Beige
APPEARANCE (FORM)Powder
TITRATION (NT) HCLO4 0.1M96.5 - 103.5 %
PURITY (HPLC AREA %)≥ 96.5 %
INFRARED SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.