Nome do produto
Indium powder, 99.99% trace metals basis
Número do produto
277959
Marca do produto
ALDRICH
Número CAS
7440-74-6
Peso molecular
114.82
Teste
Especificação
APPEARANCE (COLOR)Faint Grey to Grey
APPEARANCE (FORM)Powder
Purity99.99% Purity Based On Trace Metals Analysis
Trace Metal Analysis≤ 150 PPM