Nome do produto
Fmoc-D-2-Nal-OH ≥98.0% (HPLC)
Número do produto
47471
Marca do produto
ALDRICH
Número CAS
138774-94-4
Peso molecular
437.49
Teste
Especificação
APPEARANCE (COLOR)White to Faint Beige
APPEARANCE (FORM)Powder
PURITY (HPLC AREA %)≥ 98.0 %
SPECIFIC ROTATION (20/D)16.0 ± 1.0 Degrees
CONCENTRATIONC=1 IN DIMETHYL FORMAMIDE
MELTING POINT163 - 168 C
PROTON NMR SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.