Nome do produto
Fmoc-Ile-OH ≥98.0% (T)
Número do produto
47628
Marca do produto
ALDRICH
Número CAS
71989-23-6
Peso molecular
353.41
Teste
Especificação
APPEARANCE (COLOR)Colorless or White
APPEARANCE (FORM)Powder or Crystals
TITRATION (T) NAOH 0.1M98.0 - 102.0 %
SPECIFIC ROTATION (20/D)-12 ± 1 Degrees
CONCENTRATIONC=1 IN DIMETHYL FORMAMIDE
INFRARED SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.