Nome do produto
Tantalum nanopowder, <25 nm particle size (BET), ≥99% trace metals basis
Número do produto
593486
Marca do produto
ALDRICH
Número CAS
7440-25-7
Peso molecular
180.95
Teste
Especificação
APPEARANCEBLACK POWDER
TRACE ANALYSIS, ICP10,000 PPM (MAXIMUM) TRACE METALLIC
 IMPURITIES
ICP ASSAYCONFIRMS TANTALUM COMPONENT
PARTICLE SIZE<25 NM (BET)
MEASUREMENTSSSA >50 M2/G (BET)
PURITYPURITY BASED ON TRACE METALS ANALYSIS
 APPROVED APRIL 11, 2008 LUKE GROCHOLL