Nome do produto
Chlorodicyclopentylphosphine 97%
Número do produto
649066
Marca do produto
ALDRICH
Número CAS
130914-24-8
Peso molecular
204.68
Teste
Especificação
Appearance (Color)Colorless
Appearance (Form)Liquid
Infrared spectrumConforms to Structure
Proton NMR spectrumConforms to Structure
Phosphorus NMR SpectraConforms to Structure
Purity (GC)≥96.5 %
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.