Nome do produto
3,4-Dibromo-2(5H)-furanone 97%
Número do produto
719226
Marca do produto
ALDRICH
Número CAS
149418-41-7
Peso molecular
241.87
Teste
Especificação
Appearance (Color)White to Off-White
Appearance (Form)Conforms to Requirements
 Powder, Crystals or Crystalline Powder
Infrared spectrumConforms to Structure
Titration by AgNO396.5 - 103.5 %
 After Oxygen Combustion
Purity (GC)≥96.5 %
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.