Nome do produto
Diethyl [difluoro(trimethylsilyl)methyl]phosphonate ≥85.0% (H-NMR)
Número do produto
742392
Marca do produto
ALDRICH
Número CAS
80077-72-1
Peso molecular
260.29
Teste
Especificação
APPEARANCE (COLOR)Colorless to Light Yellow
APPEARANCE (FORM)Liquid
REFRACTIVE INDEX N20/D1.416 - 1.418
PROTON NMR SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE
ASSAY (QUANTITATIVE NMR)≥ 85.0 % (HNMR)
PHOSPHORUS 31 NMR SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE
RECOMMENDED RETEST PERIOD36 MONTHS
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.