Nome do produto
(4-Nitrophenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)iodonium triflate ≥98% (HPLC)
Número do produto
745294
Marca do produto
ALDRICH
Número CAS
1146127-11-8
Peso molecular
517.26
Teste
Especificação
APPEARANCE (COLOR)White to Off White
APPEARANCE (FORM)Powder or Crystals
PURITY (HPLC AREA %)≥ 98 %
CARBON CONTENT36.2 - 38.1 %
NITROGEN CONTENT2.4 - 3.0 %
PROTON NMR SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE
RECOMMENDED RETEST PERIOD48 MONTHS
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.