Nome do produto
o-Tolunitrile ≥97.0% (GC)
Número do produto
89660
Marca do produto
ALDRICH
Número CAS
529-19-1
Peso molecular
117.15
Teste
Especificação
APPEARANCE (COLOR)Colorless to Faint Yellow
APPEARANCE (FORM)Liquid
PURITY (GC AREA %)≥ 97.0 %
REFRACTIVE INDEX N20/D1.527 - 1.529
PROTON NMR SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.