Nome do produto
Iscotrizinol analytical standard
Número do produto
05846
Marca do produto
SIAL
Número CAS
154702-15-5
Peso molecular
765.98
Teste
Especificação
APPEARANCE (COLOR)White to Light Yellow and Faint Beige to Beige and Faint Brown to Light Brown
APPEARANCE (FORM)Powder or Crystals
PURITY (HPLC AREA %)≥ 98.0 %
CARBON CONTENT68.1 - 69.7 %
HYDROGEN CONTENT7.5 - 8.1 %
NITROGEN CONTENT12.5 - 13.1 %
PROTON NMR SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE
CARBON 13 NMR SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE
EXPIRY PERIOD24 MONTHS
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.