Nome do produto
trans-3-Octen-2-one analytical standard
Número do produto
41339
Marca do produto
SIAL
Número CAS
18402-82-9
Peso molecular
126.20
Teste
Especificação
APPEARANCE (COLOR)Colorless to Light Yellow
APPEARANCE (FORM)Liquid
PURITY (GC AREA %)≥ 98.0 %
REFRACTIVE INDEX N20/D1.447 - 1.449
INFRARED SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE
EXPIRY PERIOD36 MONTHS
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.