Nome do produto
(−)-Menthol analytical standard
Número do produto
63660
Marca do produto
SIAL
Número CAS
2216-51-5
Peso molecular
156.27
Teste
Especificação
APPEARANCE (COLOR)Colorless or White
APPEARANCE (FORM)Pellets
PURITY (GC AREA %)≥ 99.0 %
ENANTIOMERIC RATIO≥ 99 : 1 (GC)
SPECIFIC ROTATION (20/D)-50 ± 1 Degrees
CONCENTRATIONC=10 IN ETHANOL
MELTING POINT41 - 45 C
PROTON NMR SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE
EXPIRY PERIOD36 MONTHS