Nome do produto
1-Octene analytical standard
Número do produto
74900
Marca do produto
SIAL
Número CAS
111-66-0
Peso molecular
112.21
Teste
Especificação
APPEARANCE (COLOR)Colorless
APPEARANCE (FORM)Liquid
PURITY (GC AREA %)≥ 99.5 %
DENSITY D20/40.714 - 0.716
REFRACTIVE INDEX N20/D1.407 - 1.409
PROTON NMR SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE
EXPIRY PERIOD36 MONTHS
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.