Nome do produto
Rutin trihydrate analytical standard
Número do produto
78095
Marca do produto
SIAL
Número CAS
250249-75-3
Peso molecular
664.56
Teste
Especificação
APPEARANCE (COLOR)Faint Yellow to Yellow
APPEARANCE (FORM)Powder
PURITY (HPLC AREA %)≥ 94.0 %
SPECIFIC ROTATION (20/D)9.0 ± 2.0 Degrees
CONCENTRATIONC=0.5 IN ETHANOL
WATER6 - 10 %
INFRARED SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE