Nome do produto
[(3R)-3-Hydroxydecanoyl]-L-carnitine analytical standard
Número do produto
92372
Marca do produto
SIAL
Número CAS
1469900-97-7
Peso molecular
331.45
Teste
Especificação
APPEARANCE (COLOR)White to Off White
APPEARANCE (FORM)Powder or Crystals
PURITY (HPLC AREA %)≥ 95.0 %
IDENTIFICATION (LC-MS)Identity confirmed
SPECIFIC ROTATION (20/D)-26.0 ± 3.0 Degrees
CONCENTRATIONc = 0.1 in methanol
PROTON NMR SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE
EXPIRY PERIOD36 MONTHS
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.