Nome do produto
Narrow-Mouth Wash Bottle capacity 250 mL, white
Número do produto
SIAL612NW250
Marca do produto
SIAL
Número CAS
Peso molecular
Teste
Especificação
Certificate of ComplianceCertificate of Compliance
Country of OriginIndia
Leak TestTPPL/TEST/005, General Insp. Level-I, AQL- 1.5.
DimensionalQSF-QC-02, General Insp. Level- I, AQL- 1.5.
Bottle Material VerificationLow Density Polyethylene, 100 % Virgin, FDA 21 CFR Compliance.
Closure Material VerificationPolypropylene, 100 % Virgin, FDA 21 CFR Compliance with food grade color.
BSE/TSE StatementThe above mentioned product is manufactured without the use of Raw materials of animal origin. Therefore BSE/TSE issue does not concern this product to the best of our knowledge.
Latex Free StatementNo materials containing latex or natural rubber are used in the manufacturing, handling and packaging processes for this product.
Expiration Date StatementThis product does not have an expiration date.
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.