Nome do produto
Acetonitrile for HPLC, for UV, ≥99.9% (GC)
Número do produto
34888
Marca do produto
SIGALD
Número CAS
75-05-8
Peso molecular
41.05
Teste
Especificação
TITRATABLE ACID≤ 0.002 % AS ACETIC ACID
TITRATABLE BASE≤ 0.0002 % AS NH3
PURITY (GC AREA %)≥ 99.90 %
WATER (COULOMETR.)≤ 0.02 %
RESIDUE (EVAPORATION)≤ 0.0005 %
UV-TRANSMITTANCEat 235 nm ≥ 99 %
UV-TRANSMITTANCEat 210 nm ≥ 93 %
UV-TRANSMITTANCEat 200 nm ≥ 88 %
UV-TRANSMITTANCEat 195 nm ≥ 65 %
MISCELLANEOUS TESTSFLUORESCENCE 254 NM: ≤ 1 PPB AS QUININE
FLUORESCENCE 365 NM: ≤ 0.5 PPB AS QUININE
RECOMMENDED RETEST PERIOD42 Months