Nome do produto
p-Nitrophenyl-β-D-ribofuranoside ≥98.0% (HPLC)
Número do produto
43188
Marca do produto
SIGMA
Número CAS
59495-69-1
Peso molecular
271.22
Teste
Especificação
APPEARANCE (COLOR)White
APPEARANCE (FORM)Powder
PURITY (HPLC AREA %)≥ 98.0 %
HPLC MINOR COMPONENT (AREA %)4-NITROPHENOL ≤ 0.1 %
SOLUBILITY (COLOR)Colorless to Very Faint Yellow
SOLUBILITY (TURBIDITY)Clear
SOLUBILITY (METHOD)50MG IN 1ML METHANOL
CARBON CONTENT48.71 % (THEORY)
HYDROGEN CONTENT4.83 % (THEORY)
NITROGEN CONTENT5.16 % (THEORY)
INFRARED SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.