Nome do produto
Josamycin ≥90% (HPLC)
Número do produto
59983
Marca do produto
SIGMA
Número CAS
16846-24-5
Peso molecular
827.99
Teste
Especificação
APPEARANCE (COLOR)White to Faint Yellow
APPEARANCE (FORM)Powder
PURITY (HPLC AREA %)≥ 90.0 %
MELTING POINT126 - 138 C
CARBON CONTENT60.92 % (THEORY)
HYDROGEN CONTENT8.40 % (THEORY)
NITROGEN CONTENT1.69 % (THEORY)
INFRARED SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.