Nome do produto
Triethylamine for amino acid analysis, ≥99.5% (GC)
Número do produto
90337
Marca do produto
SIGMA
Número CAS
121-44-8
Peso molecular
101.19
Teste
Especificação
APPEARANCE (COLOR)Colorless
APPEARANCE (FORM)Liquid
PURITY (GC AREA %)≥ 99.5 %
AMINO ACID ANALYSISCORRESPONDS TO REQUIREMENTS
REFRACTIVE INDEX N20/D1.400 - 1.402
WATER≤ 0.1 %
RECOMMENDED RETEST PERIOD42 MONTHS