Nome do produto
4-Aminoindan 97%
Número do produto
162108
Marca do produto
aldrich
Número CAS
32202-61-2
Peso molecular
133.19
Teste
Especificação
APPEARANCE (COLOR)Colorless to Yellow to Brown
APPEARANCE (FORM)Liquid
REM. ON APPEARANCEMaterial May Darken on Storage
TITRATION (NT) HCLO4 0.1M96.5 - 103.5 %
PURITY (GC AREA %)≥ 96.5 %
INFRARED SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE