Nome do produto
4-Bromo-2-methylpyridine 96%
Número do produto
662739
Marca do produto
aldrich
Número CAS
22282-99-1
Peso molecular
172.02
Teste
Especificação
Appearance (Color)Colorless to Brown
Appearance (Form)Liquid
Infrared spectrumConforms to Structure
Titration by AgNO395.5 - 104.5 %
Purity (GC)≥95.5 %