Nome do produto
Curcumin analytical standard
Número do produto
08511
Marca do produto
sial
Número CAS
458-37-7
Peso molecular
368.38
Teste
Especificação
APPEARANCE (COLOR)Light Yellow to Dark Yellow and Light Orange to Dark Orange
APPEARANCE (FORM)Powder or Crystals
PURITY (HPLC AREA %)≥ 98.0 %
IDENTIFICATION (LC-MS)CORRESPONDS TO REQUIREMENTS
EXPIRY PERIOD24 MONTHS