Nome do produto
Hederacoside C analytical standard
Número do produto
97151
Marca do produto
sial
Número CAS
14216-03-6
Peso molecular
1221.38
Teste
Especificação
APPEARANCE (COLOR)White to Light Beige and Faint Grey to Light Grey
APPEARANCE (FORM)Powder or Crystals
PURITY (HPLC AREA %)≥ 90 %
PROTON NMR SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE
EXPIRY PERIOD36 MONTHS