1,3-Dimethyl-8-phenylxanthine crystalline

1,3-Dimethyl-8-phenylxanthine

1,3-Dimethyl-8-phenylxanthine crystalline
Sinônimos:
8-Phenyltheophylline
Empirical Formula (Hill Notation):
C13H12N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
256.26

Guia de comparação de produtos

Use os atributos do produto abaixo para configurar a tabela de comparação. (Selecione até 3 no máximo.)

Select Attribute
Select Attribute
Select Attribute
Sort By: Default
Número do produto
Descrição do produto
Preços
1,3-Dimethyl-8-phenylxanthine, crystalline

Redes sociais

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.

Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.

A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.