2,4-Xylenol ≥98%

2,4-Xylenol

2,4-Xylenol ≥98%
Sinônimos:
2,4-Dimethylphenol, asym.-m-Xylenol, 4-Hydroxy-m-xylene
Fórmula linear:
(CH3)2C6H3OH
Número CAS:
Peso molecular:
122.16
Número EC:

Guia de comparação de produtos

Use os atributos do produto abaixo para configurar a tabela de comparação. (Selecione até 3 no máximo.)

Select Attribute
Select Attribute
Select Attribute
Sort by: Default
Número do produto
Descrição do produto
Preços
2,4-Xylenol, ≥98%