Merck
(±)-Catechin hydrate primary reference standard

(±)-Catechin hydrate

(±)-Catechin hydrate primary reference standard
Sinônimos:
trans-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-benzopyran-3,5,7-triol, trans-3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavane
Empirical Formula (Hill Notation):
C15H14O6 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
290.27 (anhydrous basis)
Número EC:

Guia de comparação de produtos

Use os atributos do produto abaixo para configurar a tabela de comparação. (Selecione até 3 no máximo.)

Select Attribute
Select Attribute
Select Attribute
Sort by: Default
Número do produto
Descrição do produto
Preços
(±)-Catechin hydrate
(±)-Catechin hydrate, primary reference standard