Merck
Ethylenediaminetetraacetic acid calcium disodium salt

Ethylenediaminetetraacetic acid calcium disodium salt

Ethylenediaminetetraacetic acid calcium disodium salt
Sinônimos:
EDTA calcium disodium salt, Edathamil, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid calcium disodium salt
Fórmula linear:
C10H12N2O8CaNa2
Número CAS:
Peso molecular:
374.27
Número EC:

Guia de comparação de produtos

Use os atributos do produto abaixo para configurar a tabela de comparação. (Selecione até 3 no máximo.)

Select Attribute
Select Attribute
Select Attribute
Sort by: Default
Número do produto
Descrição do produto
Preços
Ethylenediaminetetraacetic acid calcium disodium salt