Merck
TMB, Insoluble

Substrato líquido de 3,3′,5,5′-tetrametilbenzidina, supersensível, para ELISA

TMB, Insoluble
Synonym(s):
TMB, 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine solution, TMB Solution, TMB, Soluble, TMB, Insoluble
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H20N2
Número CAS:
Peso molecular:
240.34

Products

Categoria de produto
Marca
Peso da fórmula
Fabricante
Nível de qualidade
Técnica