Merck
Ibuprofen solution 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®

Ibuprofen

Ibuprofen solution 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinônimos:
α-Methyl-4-(isobutyl)phenylacetic acid, (±)-2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid, Ibuprofen
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H17O2
Número CAS:
Peso molecular:
205.27
Número CE:

Products

Marca
Peso da fórmula
Nome do gene
Fabricante
Agência
Formato
Nível de qualidade
Aplicação
Tamanho do pacote
API Family
Reference Material Type
Técnica