[Pular para o conteúdo](https://www.sigmaaldrich.com#main-content) [![Merck](https://www.sigmaaldrich.com/static/logos/purple/merck.svg)](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt) Produtos Carrinho0 BRPT Produtos ProdutosAplicativosServiçosRecursosSuporte [Login / Registrar-se](https://www.sigmaaldrich.com/oidc-sign-in) [Nº do Pedido](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/order-lookup) [Pedido rápido](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/quick-order) Carrinho0 [Página inicial](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt)[Purificação da amostra](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/applications/analytical-chemistry/sample-preparation/purification)Tabela de miscibilidade de solventes # Tabela de miscibilidade de solventes ![Quatro exemplos de combinações de líquidos que podem ser identificadas a olho nu como imiscíveis](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/articles/analytical-chemistry/purification/immiscible-liquids.jpg "ionic liquids") __Visão geral da seção__ - [O que é miscibilidade?](https://www.sigmaaldrich.com#miscibility) - [Produtos relacionados](https://www.sigmaaldrich.com#products) - [Como determinar a miscibilidade](https://www.sigmaaldrich.com#determine-miscibility) - [Tabela de miscibilidade de solventes](https://www.sigmaaldrich.com#solvent-miscibility) - [Downloads da tabela de miscibilidade](https://www.sigmaaldrich.com#downloads) - [Solubilidade e miscibilidade](https://www.sigmaaldrich.com#solubility) - [Lacuna de miscibilidade](https://www.sigmaaldrich.com#miscibility-gap) ## O [](https://www.sigmaaldrich.com)que é miscibilidade? A miscibilidade define como as substâncias se combinam (ou se misturam) para formar uma solução homogênea sem precipitados. A miscibilidade refere-se, na maioria das vezes, a líquidos, mas também pode se aplicar às fases gasosa e sólida. Pesquisas sobre miscibilidade frequentemente envolvem o campo da química [da ciência dos materiais,](https://www.sigmaaldrich.com/language-masters/pt_br/applications/materials-science-and-engineering) onde estratégias adicionais para prever interações entre substâncias poderiam acelerar descobertas. Aplicações específicas foram relatadas em diversas áreas: - pesquisa em polímeros para produtos farmacêuticos - novos solventes para materiais avançados, como semicondutores orgânicos - [líquidos iônicos](https://www.sigmaaldrich.com/language-masters/pt_br/technical-documents/technical-article/chemistry-and-synthesis/reaction-design-and-optimization/ionic-liquids) utilizados como eletrólitos, como no caso das baterias recarregáveis de íons de lítio ## Produtos relacionados Desculpe, ocorreu um erro inesperado Response not successful: Received status code 500 ## [](https://www.sigmaaldrich.com)Como determinar a miscibilidade A forma mais comum de determinar a miscibilidade é por meio de avaliação visual. Se duas substâncias formarem camadas, elas são claramente imiscíveis. Métodos mais precisos de determinação incluem análises cromatográficas, como a espectroscopia, bem como a viscosimetria, a osmetria e a calorimetria. É bastante fácil consultar a miscibilidade de solventes comuns de laboratório em tabelas como a apresentada abaixo; no entanto, é improvável que substâncias novas ou combinações de solventes inéditas estejam listadas. Nesses casos, a miscibilidade pode ser prevista empregando-se as mesmas regras gerais aplicáveis [à](https://www.sigmaaldrich.com/language-masters/pt_br/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/solid-state-synthesis/solubility-rules-solubility-of-common-ionic-compounds) [solubilidade.](https://www.sigmaaldrich.com/language-masters/pt_br/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/solid-state-synthesis/solubility-rules-solubility-of-common-ionic-compounds) O semelhante dissolve o semelhante. Compostos com tipos de ligação semelhantes têm maior probabilidade de serem solúveis (e, às vezes, miscíveis).[](https://www.sigmaaldrich.com/language-masters/pt_br/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/solid-state-synthesis/solubility-rules-solubility-of-common-ionic-compounds)[](https://www.sigmaaldrich.com/language-masters/pt_br/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/solid-state-synthesis/solubility-rules-solubility-of-common-ionic-compounds)[](https://www.sigmaaldrich.com/language-masters/pt_br/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/solid-state-synthesis/solubility-rules-solubility-of-common-ionic-compounds) ### Como a miscibilidade de um líquido com a água se relaciona com a polaridade do líquido? A polaridade tem um efeito direto sobre a solubilidade (e a miscibilidade). Líquidos tendem a ser miscíveis com líquidos de polaridade semelhante, e o mesmo se aplica a substâncias apolares. Na prática, as forças de atração ou repulsão entre as moléculas na mistura serão aproximadamente iguais, mesmo que tenham sido adicionados outros tipos de moléculas. Um líquido com polaridade semelhante à da água deve, portanto, ser miscível na água. ### Medindo a polaridade O momento dipolar de ligação é a medida da polaridade de uma ligação química. É medido em 0 a 11 debyes (D), sendo que 0 indica ausência de momento dipolar e 11 indica forte polaridade. Para muitas substâncias, como líquidos com ligações covalentes, é útil conhecer a polaridade de uma molécula inteira, em vez de suas ligações individuais. Os químicos estimam a soma vetorial dos momentos dipolares de ligação de uma molécula como uma aproximação da polaridade da molécula. As medições do momento dipolar de ligação podem ser encontradas nas páginas individuais dos solventes em nosso centro de solventes.  ## Tabela de miscibilidade de [](https://www.sigmaaldrich.com)solventes [![Tabela de miscibilidade de solventes](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/articles/analytical-chemistry/purification/solvent-miscibility-table.png "Solvent Miscibility Table")](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/articles/analytical-chemistry/purification/solvent-miscibility-table.png) ## Downloads da tabela de [](https://www.sigmaaldrich.com)miscibilidade Nossa tabela de miscibilidade de solventes está disponível para download gratuito. Compartilhe-a com amigos, alunos ou professores. Lembre-se de incluir um link para esta página. Tem algum comentário sobre nossas ferramentas de estudo e laboratório? Use os links acima para entrar em contato conosco ou deixe um comentário em uma de nossas redes sociais. [PDF](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/documents/solvent-miscibility-rules-chart-ms.pdf) [](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/documents/solvent-miscibility-rules-chart-ms.pdf)[](https://www.sigmaaldrich.com)[para download](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/documents/solvent-miscibility-rules-chart-ms.pdf) [Imagem](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/articles/analytical-chemistry/purification/solvent-miscibility-table-mk.png) [](https://www.sigmaaldrich.com)[para impressão](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/articles/analytical-chemistry/purification/solvent-miscibility-table-mk.png)[](https://www.sigmaaldrich.com)SVG (no navegador) ## [](https://www.sigmaaldrich.com)Solubilidade e miscibilidade A solubilidade e a miscibilidade descrevem fenômenos semelhantes, mas não são a mesma coisa. A solubilidade existe em um espectro. As substâncias podem se combinar mal ou muito bem, e é possível descrever soluções como “parcialmente solúveis” ou “quase totalmente solúveis”. A miscibilidade, no entanto, é uma propriedade absoluta que não é expressa em graus. Quando as substâncias são miscíveis, não há efeitos de estratificação, precipitados, mistura parcial ou separação. Miscível significa que as substâncias se misturam completamente. Se duas substâncias são miscíveis, elas também são completamente solúveis uma na outra, independentemente da ordem de introdução. Por exemplo, o tetrahidrofurano (THF) e a água são miscíveis. ## Lacuna de [](https://www.sigmaaldrich.com)miscibilidade Uma lacuna de miscibilidade ocorre quando as substâncias que estão sendo misturadas existem em mais de uma fase e, como resultado, apresentam uma lacuna na miscibilidade. Em outras palavras, as substâncias são incapazes de se misturar porque não existem na mesma fase ou na fase compatível sob as condições em questão. A fase é afetada pela temperatura e pela pressão. __Artigos técnicos relacionados__ - [Solubility Rules for Ionic Compounds](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/language-masters/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/solid-state-synthesis/solubility-rules-solubility-of-common-ionic-compounds) - [Calculadora de diluição de soluções](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/support/calculators-and-apps/solution-dilution-calculator) - [Tabela de solubilidade na água em função da temperatura](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/support/calculators-and-apps/solubility-table-compounds-water-temperature) - [Calculadora de normalidade e molaridade de ácidos e bases](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/support/calculators-and-apps/molarity-calculator) - [Ionic Liquids](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/language-masters/en/technical-documents/technical-article/chemistry-and-synthesis/reaction-design-and-optimization/ionic-liquids) - [VSEPR Chart | Valence Shell Electron Pair Repulsion Theory](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/language-masters/en/technical-documents/technical-article/chemistry-and-synthesis/organic-reaction-toolbox/vsepr-chart-valence-shell-electron-pair-repulsion-theory) - [Selection of Purification Equipment](https://www.sigmaaldrich.com/BR/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/purification/appendix4) - [Bind/Elute vs Flowthrough Mode in Multimodal Chromatography](https://www.sigmaaldrich.com/BR/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/purification/bind-elute-vs-flowthrough-mode-in-multimodal-chromatography) - [Ver mais](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search) __Categorias de produtos relacionados__ - [Solventes](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/products/analytical-chemistry/analytical-chromatography/solvents) - [Solventes para HPLC](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/products/analytical-chemistry/analytical-chromatography/solvents/hplc-solvents) Topo __Faça login para continuar__ Para continuar lendo, faça login ou crie uma conta. Faça login__Ainda não tem uma conta?__Cadastrar Para a conveniência dos nossos clientes, esta página foi traduzida por meio de tradução automática. Nós nos esforçamos para garantir que essa tradução automática seja exata. Entretanto, a tradução automática não é perfeita. Se não estiver satisfeito com o conteúdo da tradução automática, consulte a versão em inglês. Suporte[Suporte ao cliente](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/support/customer-support)[Entre em contato conosco](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/collections/offices)[PERGUNTAS FREQUENTES](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/)[Fichas de dados de segurança (SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/documents-search?tab=sds)[Certificados (COA/COO)](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/documents-search?tab=coa)[Qualidade e regulamentação](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/quality-and-regulatory-management)[Calculadoras e aplicativos](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/support/calculators-and-apps)[Webinars](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/collections/webinars) Pedidos[Pesquisa de pedidos](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/order-lookup)[Pedido rápido](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/quick-order)[Produtos personalizados](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/services/custom-products)[Soluções de comércio eletrônico](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions) Empresa[Sobre nós](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/about-us)[Responsabilidade](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/ssbi)[Eventos](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/collections/events)[Comunicados à imprensa](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/collections/press)[Programas](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/partnership-programs)[Carreiras](https://careers.merckgroup.com/global/en)[Escritórios](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/collections/offices) Mídia social [![LinkedIn icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/linkedin.svg)](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science) [![X icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/x-icon.svg)](https://x.com/Merck_lifesci) [![Facebook Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/facebook.svg)](https://www.facebook.com/Merck.lifescience) [![Instagram Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/instagram.svg)](https://www.instagram.com/mercklifescience/) [![YouTube Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/youtube.svg)](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured) Merck __Pesquisa. Desenvolvimento. Production.__ Somos um fornecedor líder para o setor global de Ciências da Vida com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia e desenvolvimento e produção de terapia farmacêutica. [![Vibrant M string](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/vibrant-m-string-1-rrvcrp.svg)](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt) [Soluções Sigma-Aldrich®](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/sigma-aldrich)[Soluções BioReliance®](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/bioreliance)[Soluções Millipore®](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/millipore)[Soluções SAFC®](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/safc)[Soluções Milli-Q®](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/milliq)[Soluções Supelco®](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/supelco) © 2026 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados, incluindo Text and Data Mining para treinamento de IA e tecnologias similares. A reprodução de qualquer material do site é estritamente proibida sem permissão. [Termos de uso do site](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/legal/site-use-terms)|[Política de privacidade](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/legal/privacy-statement)|[Termos e condições gerais de venda](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/legal/terms-and-conditions)|[Consentimento de direitos autorais](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/legal/copyright-consent)|[Mapa do site](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/site-map)