[Pular para o conteúdo](https://www.sigmaaldrich.com#main-content)
[](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt)
Produtos
Carrinho0
BRPT
Produtos
ProdutosAplicativosServiçosRecursosSuporte
[Login / Registrar-se](https://www.sigmaaldrich.com/oidc-sign-in)
[Nº do Pedido](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/order-lookup)
[Pedido rápido](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/quick-order)
Carrinho0
[Home](https://www.sigmaaldrich.com/BR/en)[Solid Phase Microextraction (SPME)](https://www.sigmaaldrich.com/BR/en/applications/analytical-chemistry/sample-preparation/solid-phase-microextraction)SPME Direct Immersion Sampling
# SPME Direct Immersion Sampling
[Learn More About SPME](https://www.sigmaaldrich.com/BR/en/applications/analytical-chemistry/sample-preparation/solid-phase-microextraction)
Direct immersion sampling with solid-phase microextraction (SPME) simplifies extraction of polar analytes that are extremely soluble in many sample matrices.
Begin the extraction process by placing the sample into the vial puck on the hotplate. Insert the holder into the sampling stand; passing the needle through the septum that seals the sample vial. Position the fiber below the surface of the liquid and start the timer. The SPME immersion sampling concentrates the dissolved organics on the fiber coating through agitation and heating of the sample.
After completion of the extraction with the SPME fiber, retract the fiber into the protective needle and remove it from the sample vial. Inject the SPME needle into the heated GC injection port. Push the plunger down, exposing the fiber to the heat of the injection port and thermally desorbing the collected analyte into the GC column for analysis.
__Related Articles__
- [Biodiesel](https://www.sigmaaldrich.com/BR/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/gas-chromatography/biodiesel)
- [Automated Solid Phase Microextraction (SPME) Sampling](https://www.sigmaaldrich.com/BR/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/automated-spme-sampling)
- [Bioanalysis with SPME](https://www.sigmaaldrich.com/BR/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/bioanalysis-with-spme)
- [BioSPME for Plasma Protein Binding Assay: Details of Method Development and Optimization](https://www.sigmaaldrich.com/BR/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/biospme-plasma-protein-binding-assay)
- [Solid Phase Microextraction: Frequently Asked Questions](https://www.sigmaaldrich.com/BR/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/faq)
- [GC/MS/MS Analysis of BPA in Energy Drink](https://www.sigmaaldrich.com/BR/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/gc-ms-ms-analysis-of-bisphenol-a-bpa-in-a-fruit-flavored-energy-drink-cla010218a)
- [Rugged SPME Sampling](https://www.sigmaaldrich.com/BR/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/nitinol-core-spme-fibers)
- [SPME Fiber Performance Tips for Volatiles & Semi-Volatiles](https://www.sigmaaldrich.com/BR/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/performance-tips)
- [View More](https://www.sigmaaldrich.com/BR/en/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search)
Topo
__Faça login para continuar__
Faça login__Ainda não tem uma conta?__Cadastrar
Suporte[Suporte ao cliente](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/support/customer-support)[Entre em contato conosco](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/collections/offices)[PERGUNTAS FREQUENTES](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/)[Fichas de dados de segurança (SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/documents-search?tab=sds)[Certificados (COA/COO)](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/documents-search?tab=coa)[Qualidade e regulamentação](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/quality-and-regulatory-management)[Calculadoras e aplicativos](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/support/calculators-and-apps)[Webinars](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/collections/webinars)
Pedidos[Pesquisa de pedidos](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/order-lookup)[Pedido rápido](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/quick-order)[Produtos personalizados](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/services/custom-products)[Soluções de comércio eletrônico](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions)
Empresa[Sobre nós](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/about-us)[Responsabilidade](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/ssbi)[Eventos](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/collections/events)[Comunicados à imprensa](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/collections/press)[Programas](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/partnership-programs)[Carreiras](https://careers.merckgroup.com/global/en)[Escritórios](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/collections/offices)
Mídia social
[](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science)
[](https://x.com/Merck_lifesci)
[](https://www.facebook.com/Merck.lifescience)
[](https://www.instagram.com/mercklifescience/)
[](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured)
Merck
__Pesquisa. Desenvolvimento. Production.__
Somos um fornecedor líder para o setor global de Ciências da Vida com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia e desenvolvimento e produção de terapia farmacêutica.
[](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt)
[Soluções Sigma-Aldrich®](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/sigma-aldrich)[Soluções BioReliance®](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/bioreliance)[Soluções Millipore®](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/millipore)[Soluções SAFC®](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/safc)[Soluções Milli-Q®](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/milliq)[Soluções Supelco®](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/supelco)
© 2026 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados, incluindo Text and Data Mining para treinamento de IA e tecnologias similares.
A reprodução de qualquer material do site é estritamente proibida sem permissão.
[Termos de uso do site](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/legal/site-use-terms)|[Política de privacidade](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/legal/privacy-statement)|[Termos e condições gerais de venda](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/legal/terms-and-conditions)|[Consentimento de direitos autorais](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/legal/copyright-consent)|[Mapa do site](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/site-map)
An unknown error has occured.