[Pular para o conteúdo](https://www.sigmaaldrich.com#main-content)
[](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt)
Produtos
Carrinho0
BRPT
Produtos
ProdutosAplicativosServiçosRecursosSuporte
[Login / Registrar-se](https://www.sigmaaldrich.com/oidc-sign-in)
[Nº do Pedido](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/order-lookup)
[Pedido rápido](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/quick-order)
Carrinho0
[Página inicial](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt)[Aplicativos](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/applications)[Ciência e engenharia de materiais](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/applications/materials-science-and-engineering)Microeletrônica e nanoeletrônica
# Microeletrônica e nanoeletrônica
Microeletrônica e nanoeletrônica são subespecialidades da eletrônica em que os tamanhos nominais característicos dos componentes eletrônicos estão entre 100 e 0,1 micrômetro de magnitude (microeletrônica) ou 100 nanômetros ou menos (nanoeletrônica). O poder de armazenamento de memória dos dispositivos eletrônicos avançados atuais foi alcançado aumentando significativamente a densidade dos microchips. Diminuindo o tamanho dos transistores de efeito de campo é possível colocar mais componentes nos circuitos integrados, viabilizando dispositivos eletrônicos mais potentes e eficientes em termos energéticos, com pesos e consumo de energia reduzidos.
* * *
## Produtos relacionados
Slide 1 of 32
1 of 8
[
\
Sigma-Aldrich
\
254029
\
Ácido cloroplatínico](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/aldrich/254029)
Visualização rápida
[
\
Sigma-Aldrich
\
B1252
\
Trifluoreto de boro-metanol](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/aldrich/b1252)
Visualização rápida
[
\
Sigma-Aldrich
\
328650
\
*Terc*-butóxido de potássio](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/aldrich/328650)
Visualização rápida
[
\
Sigma-Aldrich
\
440140
\
(3-Aminopropil)trietoxisilano](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/aldrich/440140)
Visualização rápida
[![Bicyclo\[2.2.1\]hepta-2,5-diene 98%](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/304/819/dfa7c176-c370-4fb5-acf1-28d751241a50/640/dfa7c176-c370-4fb5-acf1-28d751241a50.png)
\
Sigma-Aldrich
\
B33803
\
Bicyclo\[2.2.1\]hepta-2,5-diene](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/aldrich/b33803)
Visualização rápida
[
\
Sigma-Aldrich
\
442305
\
Hidróxido de bis(etilenodiamina)cobre(II)](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/aldrich/442305)
Visualização rápida
[
\
Sigma-Aldrich
\
448931
\
Trichloro(1*H*,1*H*,2*H*,2*H*-perfluorooctyl)silane](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/aldrich/448931)
Visualização rápida
[
\
Sigma-Aldrich
\
792071
\
Spiro-MeOTAD](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/aldrich/792071)
Visualização rápida
[
\
Sigma-Aldrich
\
208248
\
Aluminum acetylacetonate](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/aldrich/208248)
Visualização rápida
[
\
Sigma-Aldrich
\
213241
\
Lithium sulfide](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/aldrich/213241)
Visualização rápida
[
\
Sigma-Aldrich
\
374725
\
Lithium oxide](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/aldrich/374725)
Visualização rápida
[
\
Sigma-Aldrich
\
445703
\
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl)](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/aldrich/445703)
Visualização rápida
[
\
Sigma-Aldrich
\
472956
\
Tungsten hexacarbonyl](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/aldrich/472956)
Visualização rápida
[
\
Sigma-Aldrich
\
440167
\
(3-glicidiloxipropil) trimetoxisilano](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/aldrich/440167)
Visualização rápida
[
\
Sigma-Aldrich
\
702471
\
PTAA](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/aldrich/702471)
Visualização rápida
[
\
Sigma-Aldrich
\
483095
\
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-poly(styrenesulfonate)](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/aldrich/483095)
Visualização rápida
[
\
Sigma-Aldrich
\
223891
\
Bismuth(III) oxide](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/aldrich/223891)
Visualização rápida
[
\
Sigma-Aldrich
\
282782
\
Platinum(II) acetylacetonate](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/aldrich/282782)
Visualização rápida
[
\
Sigma-Aldrich
\
281778
\
(3-Aminopropyl)trimethoxysilane](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/aldrich/281778)
Visualização rápida
[
\
Sigma-Aldrich
\
377996
\
Isopropóxido de titânio(IV)](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/aldrich/377996)
Visualização rápida
[
\
Sigma-Aldrich
\
208248
\
Aluminum acetylacetonate](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/aldrich/208248)
Visualização rápida
[
\
Sigma-Aldrich
\
213241
\
Lithium sulfide](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/aldrich/213241)
Visualização rápida
[
\
Sigma-Aldrich
\
374725
\
Lithium oxide](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/aldrich/374725)
Visualização rápida
[
\
Sigma-Aldrich
\
445703
\
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl)](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/aldrich/445703)
Visualização rápida
[
\
Sigma-Aldrich
\
472956
\
Tungsten hexacarbonyl](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/aldrich/472956)
Visualização rápida
[
\
Sigma-Aldrich
\
440167
\
(3-glicidiloxipropil) trimetoxisilano](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/aldrich/440167)
Visualização rápida
[
\
Sigma-Aldrich
\
702471
\
PTAA](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/aldrich/702471)
Visualização rápida
[
\
Sigma-Aldrich
\
483095
\
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-poly(styrenesulfonate)](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/aldrich/483095)
Visualização rápida
[
\
Sigma-Aldrich
\
223891
\
Bismuth(III) oxide](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/aldrich/223891)
Visualização rápida
[
\
Sigma-Aldrich
\
282782
\
Platinum(II) acetylacetonate](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/aldrich/282782)
Visualização rápida
[
\
Sigma-Aldrich
\
281778
\
(3-Aminopropyl)trimethoxysilane](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/aldrich/281778)
Visualização rápida
[
\
Sigma-Aldrich
\
377996
\
Isopropóxido de titânio(IV)](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/aldrich/377996)
Visualização rápida
* * *
## Categorias em destaque
[](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/products/materials-science/energy-materials/solution-and-vapor-deposition-precursors)
[Precursores de deposição em fase de vapor e soluções](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/products/materials-science/energy-materials/solution-and-vapor-deposition-precursors)
Nossos precursores de alta qualidade para deposição de solução e deposição de vapor são ideais para...
[Visualizar os produtos](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/products/materials-science/energy-materials/solution-and-vapor-deposition-precursors)
[](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/products/materials-science/electronic-materials/self-assembly-and-contact-printing)
[Automontagem e impressão por contato](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/products/materials-science/electronic-materials/self-assembly-and-contact-printing)
Oferecemos um portfólio abrangente de materiais para automontagem e nanoimpressão para modificação de superfície-alvo eficaz e transferência precisa de micropadrões e nanopadrões para possibilitar micro e nanoeletrônica de alto desempenho.
[Visualizar os produtos](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/products/materials-science/electronic-materials/self-assembly-and-contact-printing)
[](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/products/materials-science/electronic-materials/ofet-and-opv-materials)
[Materiais de OFET e OPV](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/products/materials-science/electronic-materials/ofet-and-opv-materials)
Oferecemos um portfólio abrangente de materiais e tintas de transístores de efeito de campo (OFET) e fotovoltaicos orgânicos (OPV), inclusive semicondutores orgânicos, condutores orgânicos, materiais dielétricos e materiais transportadores inorgânicos, bem como substratos pré-gravados e componentes de dispositivos.
[Visualizar os produtos](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/products/materials-science/electronic-materials/ofet-and-opv-materials)
[](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/products/materials-science/electronic-materials/electronic-chemicals-and-etchants)
[Produtos químicos e ácidos para gravação em eletrônicos](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/products/materials-science/electronic-materials/electronic-chemicals-and-etchants)
Oferecemos uma ampla gama de produtos químicos e ácidos para gravação em eletrônicos usados na fabricação de dispositivos eletrônicos, como galvanoplastia, litografia, gravação, dopagem e embalo.
[Visualizar os produtos](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/products/materials-science/electronic-materials/electronic-chemicals-and-etchants)
* * *
Visão geral
Artigos e protocolos relacionados
Suporte
De acordo com a Lei de Moore, o número de transistores que podem ser colocados em um único chip dobrará a cada dois anos. Desde que isso foi postulado, em 1965, a tecnologia de fabricação de semicondutores manteve esse ritmo de avanço e revolucionou o setor. No entanto, o ritmo de redução da dimensão está desacelerando, e o principal desafio enfrentado na fabricação de componentes eletrônicos na faixa submicrométrica é o design da porta do transistor, que controla o fluxo de corrente no canal. Quanto menores são os componentes eletrônicos, mais difícil se torna sua fabricação. Efeitos físicos e quânticos alteram as propriedades dos materiais de uma escala macro para nano, o que afeta as interações interatômicas e as propriedades mecânicas quânticas.
O surgimento de materiais inovadores, nanotubos de carbono, nanotubos de nitreto de boro, pontos quânticos e aditivos de grafeno, contribuiu para o avanço da minimização da nanotecnologia e da microtecnologia. Estes e outros novos materiais podem ser moldados e manipulados com extraordinária precisão em escalas muito pequenas. Novas tecnologias possibilitam a deposição e a estratificação de materiais eletrônicos com espessura precisa, até mesmo em nível atômico. A tecnologia de fabricação de dispositivos semicondutores de filme fino usa materiais condutores, semicondutores e isolantes para fornecer recursos avançados em volumes altos e a um custo muito baixo. Os métodos modernos de fabricação para nanoeletrônica incluem padronização (litografia), decapagem, deposição de filme fino e técnicas de dopagem.
Os campos emergentes de pesquisa se concentram em novas abordagens de nanotecnologia e efeitos mecânicos quânticos. A eletrônica molecular usa moléculas únicas como componentes eletrônicos para estabelecer contato elétrico com eletrodos volumosos. A spintrônica, ou eletrônica de transporte por spin, manipula a propriedade de spin (rotação) dos elétrons com campos magnéticos e elétricos, resultando em uma corrente polarizada pelo spin que fornece maiores velocidades de transferência de dados e maior capacidade de armazenamento, densidade de memória e poder de processamento do que é possível apenas com carga elétrica.
[](https://www.sigmaaldrich.com/documents-search)
[Procurando informações mais específicas?](https://www.sigmaaldrich.com/documents-search)
Visite nossa busca de documentos para obter folhas de dados, certificados e documentação técnica.
[Localizar documentos](https://www.sigmaaldrich.com/documents-search)
## Artigos relacionados
- [Graphene in Biotechnology](https://www.sigmaaldrich.com/BR/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/bioelectronics/graphene-in-biotechnology)
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.
- [Single-Double Multi-Walled Carbon Nanotubes](https://www.sigmaaldrich.com/BR/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/microelectronics-and-nanoelectronics/single-double-multi-walled-carbon-nanotubes)
Find unique properties & applications of single (SWNTs) , double (DWNTs) & multi walled carbon nanotubes (MWCNTs).
- [Graphene Oxide & Reduced Graphene Oxide Applications](https://www.sigmaaldrich.com/BR/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/microelectronics-and-nanoelectronics/applications-of-graphene-oxide-and-reduced-graphene-oxide)
Graphene oxide, a monomolecular layer of graphite with oxygen functionalities, holds unique properties valuable for various applications in materials science.
- [Materials for Advanced Thermoelectrics](https://www.sigmaaldrich.com/BR/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/microelectronics-and-nanoelectronics/thermoelectrics)
Thermoelectric materials comprise a wide range of solid compounds distinguished by their ability to convert thermal and electrical energy.
- [AISF: A Solid Alternative to Sulfuryl Fluoride Gas](https://www.sigmaaldrich.com/BR/en/technical-documents/technical-article/chemistry-and-synthesis/fluorination/stable-alternative-aisf)
ASIF provides bench-stable alternative to sulfuryl fluoride gas for installing SO2F functional group in organic synthesis.
- [Ver todos (54)](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search)
## Protocolos relacionados
- [Washing Microparticles](https://www.sigmaaldrich.com/BR/en/technical-documents/protocol/cell-culture-and-cell-culture-analysis/washing-microparticles)
Microparticles protocol for washing particles may be done via centrifugation. This procedure must be performed carefully.
- [Negative Photoresist Procedure](https://www.sigmaaldrich.com/BR/en/technical-documents/protocol/materials-science-and-engineering/microelectronics-and-nanoelectronics/negative-photoresist)
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.
- [Single-walled Carbon Nanotubes: Exfoliation and Debundling Procedure](https://www.sigmaaldrich.com/BR/en/technical-documents/protocol/materials-science-and-engineering/microelectronics-and-nanoelectronics/single-walled-carbon-nanotubes-exfoliation-debundling-procedure)
Surfactant-assisted dispersion of single-walled carbon nanotubes for debundling or exfoliation in dispersion procedures.
- [Preparing Self-Assembled Monolayers](https://www.sigmaaldrich.com/BR/en/technical-documents/protocol/materials-science-and-engineering/organic-electronics/preparing-self-assembled)
SAMs are versatile surface coatings for chemical resistance, bio-compatibility, sensitization, and molecular recognition for sensors and nano fabrication.
- [Ver todos (3)](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search)
### Encontre mais artigos e protocolos
Insira palavras-chave
Busca
## Como podemos ajudar
Em caso de dúvidas, envie uma [solicitação de suporte ao cliente](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/support/customer-support)
ou fale com nossa equipe de atendimento ao cliente:
Envie um e-mail para [custserv@sial.com](mailto:custserv@sial.com)
ou ligue para +1 (800) 244-1173
## Assistência adicional
- [Chromatogram Search](https://www.sigmaaldrich.com/chromatogram-search)
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- [Calculadoras e aplicativos](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/support/calculators-and-apps)
Web Toolbox — ferramentas e recursos de pesquisa científica para química analítica, ciências da vida, síntese química e ciência dos materiais.
- [Customer Support Request](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/support/customer-support)
Selecione uma opção abaixo e preencha o formulário para contatar os nossos especialistas em assistência.
- [FAQ](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/)
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
* * *
__Artigos em destaque__
[Graphene in Biotechnology](https://www.sigmaaldrich.com/BR/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/bioelectronics/graphene-in-biotechnology)
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.
[Single-Double Multi-Walled Carbon Nanotubes](https://www.sigmaaldrich.com/BR/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/microelectronics-and-nanoelectronics/single-double-multi-walled-carbon-nanotubes)
Find unique properties & applications of single (SWNTs) , double (DWNTs) & multi walled carbon nanotubes (MWCNTs).
[Graphene Oxide & Reduced Graphene Oxide Applications](https://www.sigmaaldrich.com/BR/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/microelectronics-and-nanoelectronics/applications-of-graphene-oxide-and-reduced-graphene-oxide)
Graphene oxide, a monomolecular layer of graphite with oxygen functionalities, holds unique properties valuable for various applications in materials science.
[Materials for Advanced Thermoelectrics](https://www.sigmaaldrich.com/BR/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/microelectronics-and-nanoelectronics/thermoelectrics)
Thermoelectric materials comprise a wide range of solid compounds distinguished by their ability to convert thermal and electrical energy.
Topo
__Faça login para continuar__
Faça login__Ainda não tem uma conta?__Cadastrar
Suporte[Suporte ao cliente](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/support/customer-support)[Entre em contato conosco](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/collections/offices)[PERGUNTAS FREQUENTES](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/)[Fichas de dados de segurança (SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/documents-search?tab=sds)[Certificados (COA/COO)](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/documents-search?tab=coa)[Qualidade e regulamentação](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/quality-and-regulatory-management)[Calculadoras e aplicativos](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/support/calculators-and-apps)[Webinars](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/collections/webinars)
Pedidos[Pesquisa de pedidos](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/order-lookup)[Pedido rápido](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/quick-order)[Produtos personalizados](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/services/custom-products)[Soluções de comércio eletrônico](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions)
Empresa[Sobre nós](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/about-us)[Responsabilidade](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/ssbi)[Eventos](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/collections/events)[Comunicados à imprensa](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/collections/press)[Programas](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/partnership-programs)[Carreiras](https://careers.merckgroup.com/global/en)[Escritórios](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/collections/offices)
Mídia social
[](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science)
[](https://x.com/Merck_lifesci)
[](https://www.facebook.com/Merck.lifescience)
[](https://www.instagram.com/mercklifescience/)
[](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured)
Merck
__Pesquisa. Desenvolvimento. Production.__
Somos um fornecedor líder para o setor global de Ciências da Vida com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia e desenvolvimento e produção de terapia farmacêutica.
[](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt)
[Soluções Sigma-Aldrich®](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/sigma-aldrich)[Soluções BioReliance®](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/bioreliance)[Soluções Millipore®](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/millipore)[Soluções SAFC®](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/safc)[Soluções Milli-Q®](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/milliq)[Soluções Supelco®](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/supelco)
© 2026 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados, incluindo Text and Data Mining para treinamento de IA e tecnologias similares.
A reprodução de qualquer material do site é estritamente proibida sem permissão.
[Termos de uso do site](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/legal/site-use-terms)|[Política de privacidade](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/legal/privacy-statement)|[Termos e condições gerais de venda](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/legal/terms-and-conditions)|[Consentimento de direitos autorais](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/legal/copyright-consent)|[Mapa do site](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/site-map)